Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM12442
          Assay Name: hsa-miR-181b-5p
          miRBase Accession Number: MI0000270
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.1: 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Species: Human, Rat, Astatotilapia burtoni, Goat, Horse, Monodelphis domestica, Ophiophagus hannah, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Tupaia chinensis
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM12442
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000007, mir-181

          Mature miRNA Sequence:

          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-181b-5p MIMAT0000257
          Rat rno-miR-181b-5p MIMAT0000859
          Astatotilapia burtoni abu-miR-181c MIMAT0042253
          Goat chi-miR-181b-5p MIMAT0036001
          Horse eca-miR-181b MIMAT0013179
          Monodelphis domestica mdo-miR-181b-5p MIMAT0004155
          View More Rows
          Ophiophagus hannah oha-miR-181b-5p MIMAT0036762
          Pan troglodytes ptr-miR-181b MIMAT0002625
          Pongo pygmaeus ppy-miR-181b MIMAT0002628
          Tupaia chinensis tch-miR-181b-5p MIMAT0036543

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0000270
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUUAUUUUUUAAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGCUU
          Chromosome Location Chr. 1 - 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000257
          miRBase ID: hsa-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: Chr. 1 - 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38

          Stem-loop ID hsa-mir-181b-2
          Stem-loop Accession # MI0000683
          Stem-loop Sequence
          CUGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGAGUCUGAAUCAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAAACUGCGGACCAAACA
          Chromosome Location Chr. 9 - 124693710 - 124693798 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000257
          miRBase ID: hsa-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: Chr. 1 - 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0000926
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUGAUGUUUACAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUAGAAAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGCUU
          Chromosome Location Chr. 13 - 54952903 - 54953012 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000859
          miRBase ID: rno-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: Chr. 13 - 54952903 - 54953012 [+] on Build Rnor_6.0

          Stem-loop ID rno-mir-181b-2
          Stem-loop Accession # MI0000927
          Stem-loop Sequence
          UGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGAAUGUCAACCAACUCACUGGUCAAUGAAUGCAAACUGCGGGCCAAAAA
          Chromosome Location Chr. 3 - 23151455 - 23151542 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000859
          miRBase ID: rno-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: Chr. 13 - 54952903 - 54953012 [+] on Build Rnor_6.0

          Astatotilapia burtoni

          Stem-loop ID abu-mir-181c
          Stem-loop Accession # MI0033987
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGCAGCAGAAUAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042253
          miRBase ID: abu-miR-181c
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-181b
          Stem-loop Accession # MI0030650
          Stem-loop Sequence
          CUGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGACUUUGAAUCAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAAACUGCGGACCAAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036001
          miRBase ID: chi-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-181b
          Stem-loop Accession # MI0012921
          Stem-loop Sequence
          CUGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGAGUCUGAAUCAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAAACUGCGGACCAAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013179
          miRBase ID: eca-miR-181b
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0005344
          Stem-loop Sequence
          AAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUAACUGUAUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004155
          miRBase ID: mdo-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mdo-mir-181b-2
          Stem-loop Accession # MI0023753
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUUUGAUUCAAUCAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004155
          miRBase ID: mdo-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mdo-mir-181b-3
          Stem-loop Accession # MI0023796
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGUGAGAUCUGAGGAAAAACUCACCGAUGGAUGAAUGUCAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004155
          miRBase ID: mdo-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Ophiophagus hannah

          Stem-loop ID oha-mir-181b
          Stem-loop Accession # MI0031378
          Stem-loop Sequence
          AAUAAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUCGGGUUCGGUCAGCCCUCUGGCUAAUGAAUGCAAACUGCGGAUCAAACAGCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036762
          miRBase ID: oha-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0002934
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUUAUUUUUUAAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002625
          miRBase ID: ptr-miR-181b
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ptr-mir-181b-2
          Stem-loop Accession # MI0008556
          Stem-loop Sequence
          UGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGAGUCUGAAUCAACUCACUGAUCGAUGAAUGCAAACUGCGGACCAAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002625
          miRBase ID: ptr-miR-181b
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-181b
          Stem-loop Accession # MI0002936
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUUAUUGUUUAAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGCUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002628
          miRBase ID: ppy-miR-181b
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ppy-mir-181b-2
          Stem-loop Accession # MI0014845
          Stem-loop Sequence
          CUGAUGGCUGCACUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUGAGUCUGAAUCAACUCACUGAUCGAUGAAUGCAAACUGCGGACCAAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002628
          miRBase ID: ppy-miR-181b
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Tupaia chinensis

          Stem-loop ID tch-mir-181b
          Stem-loop Accession # MI0031203
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036543
          miRBase ID: tch-miR-181b-5p
          Mature miRNA Sequence: AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465090_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464621_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302963_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303356_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12442
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12442
          mirVana® miRNA mimic : MC12442
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno478583_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478583_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478583_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-181b (v17)
          Mouse: mmu-miR-181b-5p (v21)
          Mouse: mmu-miR-181b (v17)
          Rat: rno-miR-181b (v19)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-181b (v18)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-181b-5p (v19)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline