Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM12965
          Assay Name: hsa-miR-519b-3p
          miRBase Accession Number: MI0003151
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 53695213 - 53695293 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU
          Species: Human, Gorilla gorilla, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM12965
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000020, mir-515

          Mature miRNA Sequence:

          AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-519b-3p MIMAT0002837
          Gorilla gorilla ggo-miR-519c-3p MIMAT0036411
          Pan troglodytes ptr-miR-519b MIMAT0008193
          Pongo pygmaeus ppy-miR-519b MIMAT0015959

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-519b
          Stem-loop Accession # MI0003151
          Stem-loop Sequence
          CAUGCUGUGACCCUCUAGAGGGAAGCGCUUUCUGUUGUCUGAAAGAAAAGAAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUUUACUGUUUG
          Chromosome Location Chr. 19 - 53695213 - 53695293 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002837
          miRBase ID: hsa-miR-519b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU
          Chromosome Location: Chr. 19 - 53695213 - 53695293 [+] on Build GRCh38

          Gorilla gorilla

          Stem-loop ID ggo-mir-519c-1
          Stem-loop Accession # MI0031071
          Stem-loop Sequence
          CUGGAGCAAGAAGAUCCCAUGCUGUGACCCUCUAGAGGGAAGCGCUUUCUGUUGUCUGAAAGAAGAGAAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUUUACUGUUUGAGGAAAGCAGCGGUGAAGUUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036411
          miRBase ID: ggo-miR-519c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-519b
          Stem-loop Accession # MI0008719
          Stem-loop Sequence
          AUGCUGUGACCCUCUAGAGGGAAGCGCUUUCUGUUGUCUGAAAGAAAAGAAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUUUACUGUUUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008193
          miRBase ID: ptr-miR-519b
          Mature miRNA Sequence: AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-519b
          Stem-loop Accession # MI0015013
          Stem-loop Sequence
          CUCAUGCUGUGACCCUCUAGAGGGAAGCGCUUUCUGUUGUCUGAAAGAAAAGAAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUUUACUGUUUGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015959
          miRBase ID: ppy-miR-519b
          Mature miRNA Sequence: AAAGUGCAUCCUUUUAGAGGUU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03296239_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12965
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002384
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12965
          mirVana® miRNA mimic : MC12965
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479333_mir


          miRBase Alias:

          Pongo pygmaeus: ppy-miR-519b-3p (v21)
          Pongo pygmaeus: ppy-miR-519a (v21)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline