Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM12499
          Assay Name: hsa-miR-29a-3p
          miRBase Accession Number: MI0000087
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.7: 130876747 - 130876810 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Species: Human, Mouse, Rat, Callithrix jacchus, Dasypus novemcinctus, Daubentonia madagascariensis, Dog, Guinea pig, Horse, Microcebus murinus, Nomascus leucogenys, Otolemur garnettii, Papio hamadryas, Pteropus alecto, Rabbit
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM12499
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000009, mir-29

          Mature miRNA Sequence:

          UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-29a-3p MIMAT0000086
          Mouse mmu-miR-29a-3p MIMAT0000535
          Rat rno-miR-29a-3p MIMAT0000802
          Callithrix jacchus cja-miR-29a MIMAT0049306
          Dasypus novemcinctus dno-miR-29a-3p MIMAT0047550
          Daubentonia madagascariensis dma-miR-29a MIMAT0049287
          View More Rows
          Dog cfa-miR-29a MIMAT0006626
          Guinea pig cpo-miR-29a-3p MIMAT0046897
          Horse eca-miR-29a MIMAT0012940
          Microcebus murinus mmr-miR-29a MIMAT0049131
          Nomascus leucogenys nle-miR-29a MIMAT0049441
          Otolemur garnettii oga-miR-29a MIMAT0049630
          Papio hamadryas pha-miR-29a MIMAT0049536
          Pteropus alecto pal-miR-29a-3p MIMAT0039802
          Rabbit ocu-miR-29a-3p MIMAT0048144

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0000087
          Stem-loop Sequence
          AUGACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUAU
          Chromosome Location Chr. 7 - 130876747 - 130876810 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000086
          miRBase ID: hsa-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: Chr. 7 - 130876747 - 130876810 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0000576
          Stem-loop Sequence
          ACCCCUUAGAGGAUGACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAGAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUAUAAUGAUUGGGGA
          Chromosome Location Chr. 6 - 31062660 - 31062747 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000535
          miRBase ID: mmu-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: Chr. 6 - 31062660 - 31062747 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0000863
          Stem-loop Sequence
          ACCCCUUAGAGGAUGACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAGAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUAUAAUGAUUGGGGA
          Chromosome Location Chr. 4 - 58343931 - 58344018 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000802
          miRBase ID: rno-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: Chr. 4 - 58343931 - 58344018 [-] on Build Rnor_6.0

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0040042
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049306
          miRBase ID: cja-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0038930
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047550
          miRBase ID: dno-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Daubentonia madagascariensis

          Stem-loop ID dma-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0040018
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049287
          miRBase ID: dma-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0008022
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006626
          miRBase ID: cfa-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0038586
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046897
          miRBase ID: cpo-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0012694
          Stem-loop Sequence
          GAUGACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012940
          miRBase ID: eca-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Microcebus murinus

          Stem-loop ID mmr-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0039843
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049131
          miRBase ID: mmr-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Nomascus leucogenys

          Stem-loop ID nle-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0040188
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049441
          miRBase ID: nle-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Otolemur garnettii

          Stem-loop ID oga-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0040412
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049630
          miRBase ID: oga-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Papio hamadryas

          Stem-loop ID pha-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0040303
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAUAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049536
          miRBase ID: pha-miR-29a
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0032336
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUACAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039802
          miRBase ID: pal-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-29a
          Stem-loop Accession # MI0039243
          Stem-loop Sequence
          ACUGAUUUCUUUUGGUGUUCAGAGUCAAUAGAAUUUUCUAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048144
          miRBase ID: ocu-miR-29a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464529_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306859_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302672_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12499
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002112
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12499
          mirVana® miRNA mimic : MC12499
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478587_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-29a (v17)
          Mouse: mmu-miR-29a (v17)
          Rat: rno-miR-29a (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline