Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › mmu481663_mir

          Specificity testing was performed using mouse anti-targets.

          Assay Name: mmu-miR-27b-5p
          Stem-loop Accession Number: MI0000440
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Species: Human, Mouse, Alligator mississippiensis, Anolis carolinensis, Chrysemys picta, Cricetulus griseus, Goat, Ornithorhynchus anatinus, Pteropus alecto, Salmo salar, Taeniopygia guttata
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID mmu481663_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000036, mir-27

          Mature miRNA Sequence:

          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-27b-5p MIMAT0004588
          Mouse mmu-miR-27b-5p MIMAT0004522
          Alligator mississippiensis ami-miR-27b-5p MIMAT0038069
          Anolis carolinensis aca-miR-27b-5p MIMAT0021907
          Chrysemys picta cpi-miR-27b-5p MIMAT0037666
          Cricetulus griseus cgr-miR-27b-5p MIMAT0023876
          View More Rows
          Goat chi-miR-27b-5p MIMAT0036107
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-27b-5p MIMAT0006956
          Pteropus alecto pal-miR-27b-5p MIMAT0039809
          Salmo salar ssa-miR-27b-5p MIMAT0032576
          Taeniopygia guttata tgu-miR-27-5p MIMAT0026991

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000440
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location Chr. 9 - 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004588
          miRBase ID: hsa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: Chr. 9 - 95085445 - 95085541 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000142
          Stem-loop Sequence
          AGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCU
          Chromosome Location Chr. 13 - 63300712 - 63300784 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004522
          miRBase ID: mmu-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: Chr. 13 - 63300712 - 63300784 [+] on Build GRCm38

          Alligator mississippiensis

          Stem-loop ID ami-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0029685
          Stem-loop Sequence
          CCUCUCUGACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCCCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038069
          miRBase ID: ami-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Anolis carolinensis

          Stem-loop ID aca-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0018838
          Stem-loop Sequence
          UGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0021907
          miRBase ID: aca-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0029419
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUGAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037666
          miRBase ID: cpi-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0020474
          Stem-loop Sequence
          AACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023876
          miRBase ID: cgr-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0030723
          Stem-loop Sequence
          GCGACGACCUCUCUGACGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGACUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036107
          miRBase ID: chi-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0006758
          Stem-loop Sequence
          GCCGUCUCUCUGUCUCUCUGUCGCGGCGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGCUGGACUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCGCCCGCAGAGAAGGGGACGGACGGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006956
          miRBase ID: oan-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0032340
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGACUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039809
          miRBase ID: pal-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Salmo salar

          Stem-loop ID ssa-mir-27b-1
          Stem-loop Accession # MI0026659
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUCUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0032576
          miRBase ID: ssa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ssa-mir-27b-2
          Stem-loop Accession # MI0026660
          Stem-loop Sequence
          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUCUCCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0032576
          miRBase ID: ssa-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-27
          Stem-loop Accession # MI0013748
          Stem-loop Sequence
          AUCUCUCUGGCGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGUUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026991
          miRBase ID: tgu-miR-27-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAAC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303051_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306468_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12831
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12831
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002174
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12831
          mirVana® miRNA mimic : MC12831
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478789_mir

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline