Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other YAP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          YAP1
          Gene Name:
          Yes associated protein 1
          Gene Aliases:
          COB1, YAP, YAP2, YAP65, YKI
          Chromosome Location:
          Chr.11: 102109957 - 102233423 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.503692
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 107951

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: YAP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001130145.2 NP_001123617.1 7 1512
          NM_001195044.1 NP_001181973.1 6 1464
          NM_001195045.1 NP_001181974.1 7 1109
          NM_001282097.1 NP_001269026.1 6 1398
          NM_001282098.1 NP_001269027.1 5 1362
          NM_001282099.1 NP_001269028.1 6 1410
          NM_001282100.1 NP_001269029.1 6 1476
          NM_001282101.1 NP_001269030.1 7 1524
          NM_006106.4 NP_006097.2 5 1350
          XM_005271378.3 XP_005271435.1 7 2034
          XM_005271380.3 XP_005271437.1 7 2022
          XM_005271381.3 XP_005271438.1 6 1986
          XM_005271383.3 XP_005271440.1 6 1974
          XM_011542555.2 XP_011540857.1 7 1122
          XM_011542556.2 XP_011540858.1 7 1116
          XM_017017093.1 XP_016872582.1 6 1056
          GenBank mRNA AB567720.1 - 6 1010
          AB567721.1 - 7 1124
          AK300414.1 - 7 827
          AK304485.1 - 4 385
          AK316116.1 - 7 1035
          AL832620.2 - 6 805
          AY316529.1 - 6 1076
          BC026212.2 - 1 93
          BC038235.1 - 7 1417 5747370
          DC419625.1 - 4 385

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          vasculogenesis
          embryonic heart tube morphogenesis
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of keratinocyte proliferation
          keratinocyte differentiation
          negative regulation of epithelial cell differentiation
          notochord development
          somatic stem cell population maintenance
          hippo signaling
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of organ growth
          paraxial mesoderm development
          lateral mesoderm development
          regulation of neurogenesis
          contact inhibition
          bud elongation involved in lung branching
          lung epithelial cell differentiation
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to gamma radiation
          regulation of stem cell proliferation
          regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of stem cell population maintenance
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          negative regulation of stem cell differentiation
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          chromatin binding
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          protein binding
          protein C-terminus binding
          transcription regulatory region DNA binding
          proline-rich region binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0