Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SLC4A7 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SLC4A7
Gene Name:
solute carrier family 4 member 7
Gene Aliases:
NBC2, NBC3, NBCN1, SBC2, SLC4A6
Chromosome Location:
Chr.3: 27372721 - 27484420 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.250072
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
13467
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SLC4A7
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001258379.1
NP_001245308.1
8
1267
NM_001258380.1
NP_001245309.1
8
1029
NM_001321103.1
NP_001308032.1
9
1651
NM_001321104.1
NP_001308033.1
9
1612
NM_001321105.1
NP_001308034.1
9
1612
NM_001321106.1
NP_001308035.1
9
1600
NM_001321107.1
NP_001308036.1
8
1267
NM_001321108.1
NP_001308037.1
8
1279
NM_003615.4
NP_003606.3
9
1401
NR_135541.1
9
1600
NR_135542.1
8
1267
NR_135543.1
8
1267
NR_135544.1
9
1600
XM_005265598.4
XP_005265655.1
8
1533
XM_005265600.4
XP_005265657.1
8
1495
XM_006713421.2
XP_006713484.1
9
1639
XM_011534256.2
XP_011532558.1
9
1912
XM_011534258.1
XP_011532560.1
9
1615
XM_011534261.2
XP_011532563.1
9
1877
XM_011534263.2
XP_011532565.1
8
1204
XM_011534265.1
XP_011532567.1
8
1243
XM_017007526.1
XP_016863015.1
10
1536
XM_017007527.1
XP_016863016.1
8
1228
GenBank mRNA
AB012130.1
-
5
715
AF047033.1
-
9
1401
AF053755.1
-
5
707
AF089726.1
-
8
1029
EU499349.1
-
8
1194
EU934246.1
-
9
1527
EU934247.1
-
9
1539
EU934248.1
-
9
1578
EU934249.1
-
8
1194
EU934250.1
-
9
1539
FJ178574.1
-
9
1527
FJ178575.1
-
8
1194
FJ178576.1
-
8
1194
GU354307.1
-
9
1527
GU354308.1
-
8
1206
GU354309.1
-
8
1206
GU354310.1
-
8
1206
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
secondary carrier transporter
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
inorganic anion transport
bicarbonate transport
sodium ion transmembrane transport
regulation of intracellular pH
auditory receptor cell development
anion transmembrane transport
inorganic anion exchanger activity
anion transmembrane transporter activity
sodium:bicarbonate symporter activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0