Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TGFBR1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TGFBR1
          Gene Name:
          transforming growth factor beta receptor 1
          Gene Aliases:
          AAT5, ACVRLK4, ALK-5, ALK5, ESS1, LDS1, LDS1A, LDS2A, MSSE, SKR4, TGFR-1, tbetaR-I
          Chromosome Location:
          Chr.9: 99104038 - 99154192 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.494622
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s229437

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TGFBR1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001130916.2 NP_001124388.1 5 985
          NM_001306210.1 NP_001293139.1 6 1228
          NM_004612.3 NP_004603.1 6 1216
          XM_011518948.2 XP_011517250.1 6 1143
          XM_011518949.2 XP_011517251.1 6 1071
          XM_011518950.2 XP_011517252.1 5 4173
          XM_017015063.1 XP_016870552.1 6 1106
          GenBank mRNA AJ619019.2 - 6 1187
          BC071181.1 - 5 963 30344890
          L11695.1 - 6 1175

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          skeletal system development
          angiogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          blastocyst development
          epithelial to mesenchymal transition
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          lens development in camera-type eye
          ventricular trabecula myocardium morphogenesis
          ventricular compact myocardium morphogenesis
          proepicardium development
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          cell cycle arrest
          signal transduction
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          heart development
          positive regulation of cell proliferation
          germ cell migration
          male gonad development
          post-embryonic development
          anterior/posterior pattern specification
          regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          signal transduction by protein phosphorylation
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          activin receptor signaling pathway
          intracellular signal transduction
          wound healing
          endothelial cell activation
          extracellular structure organization
          regulation of protein binding
          endothelial cell migration
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          thymus development
          neuron fate commitment
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          mesenchymal cell differentiation
          artery morphogenesis
          cell motility
          positive regulation of cellular component movement
          positive regulation of filopodium assembly
          positive regulation of stress fiber assembly
          positive regulation of protein kinase B signaling
          parathyroid gland development
          palate development
          pharyngeal system development
          regulation of cardiac muscle cell proliferation
          cardiac epithelial to mesenchymal transition
          pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          positive regulation of SMAD protein import into nucleus
          ventricular septum morphogenesis
          coronary artery morphogenesis
          response to cholesterol
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
          positive regulation of occluding junction disassembly
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          transforming growth factor beta-activated receptor activity
          transforming growth factor beta receptor activity, type I
          receptor signaling protein activity
          type II transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          growth factor binding
          SMAD binding
          metal ion binding
          transforming growth factor beta binding
          I-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-72rkq:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline