Search
Applied Biosystems MicroAmp プラスチック製消耗品は、お客様の実験ニーズを満たすよう開発されたフォーマットで、PCR や qPCR のパフォーマンスを最大限に引き出します。すべてのプラスチック製消耗品は、Applied Biosystems 機器での使用における適合性および性能が実証されています。
当社の Applied Biosystems EnduraPlate プラスチックプレートは、特殊な処理が必要な実験に対するソリューション(自動化やハイスループットのワークフローなど)や、複数の機器を使用する実験に対して高い耐久性を提供します。
当社は、96 ウェルプレート、384 ウェルプレート、ストリップチューブ、キャップとシール、シングルチューブ、接着性フィルムなどを提供しています。お客様の機器に合うプラスチック製品をお探しの際は、選択ガイドをご参照ください。
現在 Applied Biosystems 機器をお持ちでなくても、当社の MicroAmp プラスチック製品はほとんどのアプリケーションで使用できるようう開発されています。お客様の機器に適したプラスチック製品については、対応表をご確認ください。
PCR/qPCR のプラスチック製品およびアクセサリーの選択および使用方法の詳細をご覧ください。
| Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | |
| サンプル数の少ない小スケール実験 | 日常的な実験ニーズ | 自動化に最適な包括的ワークフローによる実験ニーズ | 実験室用 | |
| シングルチューブ、8 連チューブ、蓋、シールおよびアクセサリー | MicroAmp optical microplates | MicroAmp EnduraPlate optical microplates | MicroAmp EnduraPlate optical microplates GPLE | |
|
|
|
| |
| DNA/RNA/PCR 阻害剤フリー | フリー | Yes | Yes | フリー |
| SBS 標準側面カラー | 透明、または赤、オレンジ、青、緑を含む混合パック | 透明 | 単色パック(赤、青、緑、黄色、透明)&5-プレートサンプラー(1 色ずつ) | 透明 |
| 装置互換性 | 当社のプラスティック製品選択ツール参照 | 当社のプラスティック製品選択ツール参照 | 当社のプラスティック製品選択ツール参照 | 当社のプラスティック製品選択ツール参照 |
| バーコード | なし | あり(1 または 2 面) | あり(3 面) | あり(3 面) |
| 複数アプリケーション | No | No | Yes | Yes |
| 光学互換性 | あり (光学版に適用可) | Yes | Yes | Yes |
| 用途 | 研究用途のみ | 研究用途のみ | 研究用途のみ | 実験室用 |
*保証分析付きのロット毎のコンタミネーションテスト
サポートがご必要ですか?
研究用途にのみ使用ください。ヒトまたは動物の治療または診断用には使用できません。