  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • PAI1 Proteins
          Gibco
          Human PAI-1 (Serpin E1) Recombinant Protein, PeproTech®
          4 References
          View all (3) PAI1 proteins
          Tech Support
          Cite Human PAI-1 (Serpin E1) Recombinant Protein, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          140-04-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Inhibition Assays (Inhibition)
          -
          View 1 publication 1 publication
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          ELISA standard (ELISA Std)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Cell stimulation (Cell Stm)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          VHHPPSYVAH LASDFGVRVF QQVAQASKDR NVVFSPYGVA SVLAMLQLTT GGETQQQIQA AMGFKIDDKG MAPALRHLYK ELMGPWNKDE ISTTDAIFVQ RDLKLVQGFM PHFFRLFRST VKQVDFSEVE RARFIINDWV KTHTKGMISN LLGKGAVDQL TRLVLVNALY FNGQWKTPFP DSSTHRRLFH KSDGSTVSVP MMAQTNKFNY TEFTTPDGHY YDILELPYHG DTLSMFIAAP YEKEVPLSAL TNILSAQLIS HWKGNMTRLP RLLVLPKFSL ETEVDLRKPL ENLGMTDMFR QFQADFTSLS DQEPLHVAQA LQKVKIEVNE SGTVASSSTA VIVSARMAPE EIIMDRPFLF VVRHNPTGTV LFMGQVMEP
          Molecular weight
          42.7 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its inhibitory effect against single chain tPA induced cleavage of a chromogenic substrate in Imidazole Buffer at 37°C. Half maximal inhibition against 1.0 ug/ml of single chain tPA was obtained at a concentration of 2.0 ug/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          50 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human PAI-1 is a 42.7 kDa protein containing 379 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          PAI1 (plasminogen activator inhibitor 1) belongs to serine protease inhibitor superfamily, and is the principal inhibitor of tissue-type and urokinase-type plasminogen activators (tPA and uPA). Platelets are the main source of the circulating PAI11, but it is synthesized and secreted by many tissue and cell types, including fibroblasts, smooth muscle cells, endothelial cells, hepatocytes, and inflammatory cells. Expression of PAI11 can be regulated at the transcriptional level by many factors including growth factors, cytokines, hormones, inflammatory factors, glucose or lipid metabolites, vascular tone regulating factors, chemicals, and other environmental or physical factors. PAI1 is present at increased levels in various disease states, and has been linked to an increased occurrence of thrombosis in obesity, thrombophilia and the metabolic syndrome. Defects in PAI-1 are characterized by abnormal bleeding. PAI1 mediates inhibition of fibrinolysis by inhibiting the activity of plasminogen activator, and may promote neuronal survival. Other defects in PAI1 are the cause of plasminogen activator inhibitor-1 deficiency (PAI-1 deficiency). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of PAI1 have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: endothelial plasminogen activator inhibitor; plas; plasminogen activator inhibitor-1; prebeta-migrating plasminogen activator inhibitor; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1; serpin E1; serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1; SERPINE-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: PAI; PAI-1; PAI1; PLANH1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05121
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5054
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-nv6df:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline