  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-12 p80 Proteins
          Gibco
          Human IL-12 p80 Recombinant Protein, PeproTech®
          11 References
          View all (2) IL-12 p80 proteins
          Tech Support
          Cite Human IL-12 p80 Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          200-12P80H-2UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human
          Expression System
          Insect cells
          Amino acid sequence
          p40 subunit: IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVRG DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS
          Molecular weight
          80 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          2 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          200-12P80H-1MG will be provided as 10 x 100 µg (200-12P80H-100UG).
          200-12P80H-250UG will be provided as multiple 50 µg (200-12P80H-50UG) and 100 µg (200-12P80H-100UG) vials.
          200-12P80H-500UG will be provided as 5 x 100 µg (200-12P80H-100UG).
          Recombinant Human IL-12 p80 is an 80.0 kDa disulfide linked homodimer consisting of two p40 chains of IL-12.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          IL-12 is a disulfide-linked heterodimeric protein (p70), composed of two subunits, p35 and p40, which are encoded by two different genes. Accumulating data indicates that p40 secretion precedes that of IL-12 expression. In addition, to its ability to covalently bind to p35 to form IL-12, p40 can bind to p19 to form IL-23, or it can form the homodimer designated IL-12 p80. Elevated levels of IL-12 p80 correlate to macrophage recruitment and increased inflammation in asthma and respiratory viral infection models.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CLMF p40; cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; IL-12; IL-12 subunit p40; IL12; IL12, subunit p40; Interleukin; interleukin 12, p40; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin-12 beta chain; natural killer cell stimulatory factor 2; cytotoxic lymphocyte maturation factor 2; IL12p40; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF/CLMF; IL12p40; 40kD
          View more View less
          Gene Aliases: CLMF; CLMF2; IL-12B; IMD28; IMD29; NKSF; NKSF2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P29460
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3593
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-lpswf:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0