  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • IL1F9 Proteins
          Gibco
          Human IL-36 gamma (IL-1F9) Recombinant Protein, PeproTech®
          2 References
          View all (3) IL1F9 proteins
          Tech Support
          Cite Human IL-36 gamma (IL-1F9) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          200-36G-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          SMCKPITGTI NDLNQQVWTL QGQNLVAVPR SDSVTPVTVA VITCKYPEAL EQGRGDPIYL GIQNPEMCLY CEKVGEQPTL QLKEQKIMDL YGQPEPVKPF LFYRAKTGRT STLESVAFPD WFIASSKRDQ PIILTSELGK SYNTAFELNI ND
          Molecular weight
          17 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Measured by its ability to induce IL-8 production by human PBMCs.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human IL-36gamma is a 17.0 kDa protein containing 152 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Cytokine that binds to and signals through the IL1RL2/IL-36R receptor which in turn activates NF-kappa-B and MAPK signaling pathways in target cells. Part of the IL-36 signaling system that is thought to be present in epithelial barriers and to take part in local inflammatory response; similar to the IL-1 system with which it shares the coreceptor IL1RAP. Seems to be involved in skin inflammatory response by acting on keratinocytes, dendritic cells and indirectly on T-cells to drive tissue infiltration, cell maturation and cell proliferation. In cultured keratinocytes induces the expression of macrophage, T-cell, and neutrophil chemokines, such as CCL3, CCL4, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CL20, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CXCL8, CCL20 and CXCL1; also stimulates its own expression and that of the prototypic cutaneous proinflammatory parameters TNF-alpha, S100A7/psoriasin and inducible NOS. May play a role in proinflammatory responses during particular neutrophilic airway inflammation: activates mitogen-activated protein kinases and NF-kappa B in primary lung fibroblasts, and stimulates the expression of IL-8 and CXCL3 and Th17 chemokine CCL20 in lung fibroblasts. May be involved in the innate immune response to fungal pathogens, such as Aspergillus fumigatus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cytokine; IL-1H1; IL-1 related protein 2; IL-1-epsilon; Interleukin; interleukin 1-related protein 2; interleukin-1 epsilon; interleukin-1 family member 9; interleukin-1 homolog 1; Interleukin-36
          View more View less
          Gene Aliases: IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NZH8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56300
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0