  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • Neuropoietin Proteins
          Gibco
          Mouse Neuropoietin Recombinant Protein, PeproTech®
          Tech Support
          Cite Mouse Neuropoietin Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          250-25B-5UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          MAPISPSEPI GQAYSLALYM QKNTSALLQT YLQHQGSPFS DPGFSAPELQ LSTLPSAAVS FKTWHAMEDA ERLSRAQGAF LALTQHLQLV GDDQSYLNPG SPILLAQLGA ARLRAQGLLG NMAAIMTALG LPIPPEEDTL GFVPFGASAF ERKCRGYIVT REYGHWTDRA VRDLALLKAK YSA
          Molecular weight
          19.8 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is 0.5-0.8 ug/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          5 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Murine Neuropoietin is a 19.8 kDa protein containing 183 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Neuropoietin is a newly identified member of the IL-6 cytokine family. Members of this family, including IL-6, IL-11, oncostatin M, leukemia inhibitory factor (LIF), cardiotrophin-1 (CT-1), cardiotrophin-like cytokine, and CNTF, display a four-helix bundle structure, and signal through gp130-containing receptor complexes. Neuropoietin, which is predominantly expressed in neuroepithelia during embryonic life, acts through a receptor complex formed of a CNTF receptor-alpha component, gp 130, and LIF receptor. Like CNTF, it promotes the survival of embryonic motor neurons, and could increase the proliferation of neural precursor cells in the presence of EGF and FGF-2. Interestingly, the human neuropoietin gene has evolved toward a pseudogene, suggesting that alternative signaling via CNTF is an effective compensatory pathway.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CT-2; CTF2P; cytokine; neuropoietin
          View more View less
          Gene Aliases: Gm494; NP
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P83714
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 244218
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0