  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • CCL27 Proteins
          Gibco
          Mouse CTACK (CCL27) Recombinant Protein, PeproTech®
          7 References
          View all (2) CCL27 proteins
          Tech Support
          Cite Mouse CTACK (CCL27) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Mouse CTACK (CCL27) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse CTACK (CCL27) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Mouse CTACK (CCL27) Protein (250-26-5UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Mouse CTACK (CCL27) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 250-26-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Mouse CTACK (CCL27) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          250-26-5UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 5 publications 5 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Cell induction (Cell Ind)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Published species
          Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          LPLPSSTSCC TQLYRQPLPS RLLRRIVHME LQEADGDCHL QAVVLHLARR SVCVHPQNRS LARWLERQGK RLQGTVPSLN LVLQKKMYSN PQQQN
          Molecular weight
          10.9 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood lymphocytes using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          5 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Murine CTACK is a 10.9 kDa protein containing 95 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          CCL27 gene is one of several CC cytokine genes clustered on the p-arm of chromosome 9. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The protein encoded by this gene is chemotactic for skin-associated memory T lymphocytes. This cytokine may also play a role in mediating homing of lymphocytes to cutaneous sites. It specifically binds to chemokine receptor 10 (CCR10). Studies of a similar murine protein indicate that these protein-receptor interactions have a pivotal role in T cell-mediated skin inflammation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CC chemokine; CC chemokine ILC; chemokine (C-C motif) ligand 27A; cutaneous T-cell-attracting chemokine; IL-11 R-alpha-locus chemokine; skinkine; skinskine; small inducible cytokine A27a; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALP; Ccl27; CTACK; CTAK; ESkine; ILC; PESKY; Scya27; Scya27a
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q9Z1X0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 20301
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0