  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • CCL4 Proteins
          Gibco
          Mouse MIP-1 beta (CCL4) Recombinant Protein, PeproTech®
          28 References
          View all (4) CCL4 proteins
          Tech Support
          Cite Mouse MIP-1 beta (CCL4) Recombinant Protein, PeproTech®
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Product Details
          250-32-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 20 publications 20 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 7 publications 7 publications
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          ELISA standard (ELISA Std)
          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Published species
          Hamster, Human, Mouse, Rat
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN
          Molecular weight
          7.8 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to chemoattract human monocytes using a concentration range of 20.0-100.0 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Murine MIP-1beta is a 7.8 kDa protein containing 69 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          CCL4 (macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1B) belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family. Functionally, CCL4 is involved in chemotactic and proinflammatory effects, and homeostasis. CCL4 is produced by macrophages upon stimulation by bacterial endotoxins. CCL4 recruits and stimulates various inflammatory cells at sites of inflammation. CCL4 is produced by lymphocytes, macrophages and dendritic cells. Both CCL4 and the related protein CCL3 participate in the host response to invading bacterial, viral, parasite and fungal pathogens by regulating the trafficking and activation state of selected subgroups of inflammatory cells. While both CCL4 and CCL3 exert similar effects on monocytes, their effect on lymphocytes differ, with CCL4 selectively attracting CD4+ lymphocytes and CCL3 selectively attracting CD8+ lymphocytes. Additionally, both have been shown to be potent chemoattractants for B cells, eosinophils and dendritic cells. The processed form of CCL4 can induce down-modulation of surface expression of the chemokine receptor CCR5, thus inhibiting the CCR5-mediated entry of HIV-1 in T cells. CCL4 binds with high affinity to CCR5 receptors.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ACT2; chemokine (C-C motif) ligand 4; immune activation protein 2; macrophage inflammatory protein 1-beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP1beta; RP23-320E6.8; SIS-gamma; small-inducible cytokine A4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Act-2; AT744.1; MIP-1B; Mip1b; Scya4
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P14097
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 20303
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-hqqtp:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline