  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • Oncostatin M Proteins
          Gibco
          Human Oncostatin M (209 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
          16 References
          View all (5) Oncostatin M proteins
          Tech Support
          Cite Human Oncostatin M (209 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (2)
          Human Oncostatin M (209 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human Oncostatin M (209 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Human Oncostatin M (209 aa) Protein (300-10T-1MG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human Oncostatin M (209 aa) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-10T-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human Oncostatin M (209 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Human Oncostatin M (209 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          300-10T-1MG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 15 publications 15 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSRRHSPH QALRKGVRR
          Molecular weight
          23.6 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          1 mg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human Oncostatin M is a 23.6 kDa protein, containing 209 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Oncostatin M (OSM) is a growth and differentiation factor that participates in the regulation of neurogenesis, osteogenesis and hematopoiesis. Produced by activated T cells, monocytes and Kaposi's sarcoma cells, OSM can exert both stimulatory and inhibitory effects on cell proliferation. It stimulates the proliferation of fibroblasts, smooth muscle cells and Kaposi's sarcoma cells, but inhibits the growth of some normal and tumor cell lines. It also promotes cytokine release (e.g. IL-6, GM-CSF and G-CSF) from endothelial cells, and enhances the expression of low-density lipoprotein receptors in hepatoma cells. OSM shares several structural and functional characteristics with LIF, IL-6, and CNTF.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC20461; OSM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13725
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5008
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-g4vcn:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0