    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • CXCL5 Proteins
          Gibco
          Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
          15 References
          View all (2) CXCL5 proteins
          Tech Support
          Cite Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Protein (300-22-50UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-22-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human ENA-78 (CXCL5) (5-78 aa) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          300-22-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 13 publications 13 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Bacteria, Hamster, Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          AAVLRELRCV CLQTTQGVHP KMISNLQVFA IGPQCSKVEV VASLKNGKEI CLDPEAPFLK KVIQKILDGG NKEN
          Molecular weight
          8 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood neutrophils using a concentration of 5.0-10.0 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          50 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human ENA-78 is an 8.0 kDa protein consisting of 74 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          The protein encoded by this gene is an inflammatory chemokine that belongs to the CXC chemokine family. This chemokine is produced concomitantly with interleukin-8 (IL8) in response to stimulation with either interleukin-1 (IL1) or tumor necrosis factor-alpha (TNFA). This chemokine is a potent chemotaxin involved in neutrophil activation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 5; CXC; CXC motif chemokine; CXCL; CXCL5; ENA-78; epithelial-derived neutrophil-activating protein 78; neutrophil-activating peptide ENA-78; neutrophil-activating protein 78; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 5 (epithelial-derived neutrophil-activating peptide 78); unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ENA-78; SCYB5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42830
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6374
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-lpswf:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0