  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • SAA Proteins
          Gibco
          Human Apo-SAA1 Recombinant Protein, PeproTech®
          18 References
          View all (3) SAA proteins
          Tech Support
          Cite Human Apo-SAA1 Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          300-53-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 13 publications 13 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 5 publications 5 publications
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse, Virus
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          MRSFFSFLGE AFDGARDMWR AYSDMREANY IGSDKYFHAR GNYDAAKRGP GGVWAAEAIS DARENIQRFF GHGAEDSLAD QAANEWGRSG KDPNHFRPAG LPEKY
          Molecular weight
          11.7 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to chemoattract human monocytes using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          300-53-1MG will be provided as 2 x 500 µg (300-53-500UG).
          Recombinant Human Apo-SAA1 is an 11.7 kDa protein containing 105 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          The serum amyloid A family comprises a number of differentially expressed apolipoproteins, acute-phase SAA1 and SAA2, the former being the major component in plasma and constitutive SAAs. Although the liver is the primary site of synthesis of both SAA types extrahepatic production has been reported. The in vivo concentrations increase by as much as 1000 fold during inflammation. Several studies have expressed its importance in the diagnosis and monitoring of various diseases. Pathological SAA values are often detected in association with normal CRP concentrations; SAA rises earlier and more sharply than CRP. Recently, a broader view of SAA expression and function has been emerging.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: amyloid a; human serum amyloid A; MGC111216; SAA1; serum amyloid A protein; Serum amyloid A1 protein; Serum Amyloid-A; tumor protein p53 inducible protein 4
          View more View less
          Gene Aliases: PIG4; SAA; TP53I4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P0DJI8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6288
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0