  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • TWEAK Proteins
          Gibco
          Human TWEAK Recombinant Protein, PeproTech®
          20 References
          View all (3) TWEAK proteins
          Tech Support
          Cite Human TWEAK Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human TWEAK Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human TWEAK Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Human TWEAK Protein (310-06-250UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human TWEAK Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 310-06-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human TWEAK Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          310-06-250UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 16 publications 16 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          ELISA standard (ELISA Std)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          MKGRKTRARR AIAAHYEVHP RPGQDGAQAG VDGTVSGWEE ARINSSSPLR YNRQIGEFIV TRAGLYYLYC QVHFDEGKAV YLKLDLLVDG VLALRCLEEF SATAASSLGP QLRLCQVSGL LALRPGSSLR IRTLPWAHLK AAPFLTYFGL FQVH
          Molecular weight
          17 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Assay 1: The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by Human PBMC is less than 10 ng/ml. Assay 2: TWEAK weakly induces the death of HT29 cells when cultured in the presence of IFN-gamma. The ED50 for this effect is between 30-45 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          250 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human TWEAK is a soluble 17.0 kDa polypeptide (154 amino acid residues) comprising the TNF-homologous region of TWEAK, and is generated by proteolytic processing of the full length membrane-anchored TWEAK protein.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) is a member of the tumor necrosis factor superfamily (TNFSF) of structurally related cytokines. Like most other members of this family, TWEAK is a cell surface-associated type II transmembrane protein although a smaller, biologically active form can also be generated by cleavage near the cell membrane. TWEAK has multiple biological activities, including stimulation of cell growth and angiogenesis, induction of inflammatory cytokines, in addition to stimulation of apoptosis. The TWEAK signal transduction pathway has not been well established but it appears to signal via TweakR/Fn14 in a manner similar to that described for other TNFSF members that bind receptors lacking death domains.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: APO3 ligand; APO3/DR3 ligand; ligand in the TNF family; MGC129581; MGC20669; TNF homolog; TNF-related WEAK inducer of apoptosis; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12; tumor necrosis factor ligand 4A; tumor necrosis factor superfamily member 12
          View more View less
          Gene Aliases: APO3L; DR3LG; TNF12; TNLG4A; TWEAK
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O43508
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8742
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-ccbvz:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0