    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • TNFR2 Proteins
          Gibco
          Human TNF-RII (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
          9 References
          View all (4) TNFR2 proteins
          Tech Support
          Cite Human TNF-RII (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human TNF-RII (soluble) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human TNF-RII (soluble) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Human TNF-RII (soluble) Protein (310-12-100UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human TNF-RII (soluble) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 310-12-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human TNF-RII (soluble) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          310-12-100UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 6 publications 6 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Western blot control (WB Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          ELISA standard (ELISA Std)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse, Rat
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          MAPEPGSTCR LREYYDQTAQ MCCSKCSPGQ HAKVFCTKTS DTVCDSCEDS TYTQLWNWVP ECLSCGSRCS SDQVETQACT REQNRICTCR PGWYCALSKQ EGCRLCAPLR KCRPGFGVAR PGTETSDVVC KPCAPGTFSN TTSSTDICRP HQICNVVAIP GNASMDAVCT STSP
          Molecular weight
          18.9 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its inhibitory effect of the TNF-alpha mediated cytotoxicity in murine L-929 cells. The ED50 for this effect in the presence of 0.25 ng/ml of Recombinant Human TNF-alpha, is 0.125 ug/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          100 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human sTNF Receptor Type II is an 18.9 kDa protein (174 amino acid residues) comprising the cysteine-rich, ligand binding portion of the extracellular domain of the TNFRII protein.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 75-kda; p75 TNF receptor; p80 TNF-alpha receptor; sCD120b; soluble CD120b; soluble TNFR2; sTNF R2; sTNFR 2; sTNFR2; TNF-R2; TNF-RII; TNFR; TNFR II; tumor necrosis factor beta receptor; tumor necrosis factor binding protein 2; Tumor necrosis factor receptor; tumor necrosis factor receptor 2; tumor necrosis factor receptor protein (TNFR); tumor necrosis factor receptor type II
          View more View less
          Gene Aliases: CD120b; p75; p75TNFR; TBPII; TNF-R-II; TNF-R75; TNFBR; TNFR1B; TNFR2; TNFR80
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20333
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7133
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0