  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • APRIL Proteins
          Gibco
          Mouse APRIL Recombinant Protein, PeproTech®
          15 References
          View all (4) APRIL proteins
          Tech Support
          Cite Mouse APRIL Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          315-13-5UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 13 publications 13 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Published species
          Human, Mouse
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          MRREVSRLQR SGGPSQKQGE RPWQSLWEQS PDVLEAWKDG AKSRRRRAVL TQKHKKKHSV LHLVPVNITS KDSDVTEVMW QPVLRRGRGL EAQGDIVRVW DTGIYLLYSQ VLFHDVTFTM GQVVSREGQG RRETLFRCIR SMPSDPDRAY NSCYSAGVFH LHQGDIITVK IPRANAKLSL SPHGTFLGFV KL
          Molecular weight
          21.9 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Measured by its ability to induce cell proliferation of activated T cells.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          5 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Murine APRIL is a soluble 21.9 kDa protein, consisting of 192 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Members in the TNF superfamily regulate immune responses and induce apoptosis. A novel member in the TNF family was recently identified by several groups and designated APRIL (for A PRoliferation-Inducing Ligand), TALL2 (for TNF and ApoL-related Leukocyte-expressed Ligand 2), and TRDL 1a (for TNF related death ligand 1a) in human and mouse. Two receptors for APRIL were recently identified and designated TACI and BCMA. APRIL stimulates B and T cell proliferation, triggers humoral immune responses, activates NF-kB, and induces cell death. APRIL and its close relative of BlyS and their receptors BCMA and TACI are involved in diseases of autoimmunity and cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: a proliferation-inducing ligand; tumor necrosis factor ligand 7b; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2310026N09Rik; April; Tall2; Tnlg7b; Trdl1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q9D777
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 69583
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0