  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • KEX2 Proteins
          Gibco
          Yeast Kex-2 Recombinant Protein, PeproTech®
          Tech Support
          Cite Yeast Kex-2 Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          450-45-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Yeast
          Expression System
          Insect cells
          Amino acid sequence
          LPVPAPPMDS SLLPVKEAED KLSINDPLFE RQWHLVNPSF PGSDINVLDL WYNNITGAGV VAAIVDDGLD YENEDLKDNF CAEGSWDFND NTNLPKPRLS DDYHGTRCAG EIAAKKGNNF CGVGVGYNAK ISGIRILSGD ITTEDEAASL IYGLDVNDIY SCSWGPADDG RHLQGPSDLV KKALVKGVTE GRDSKGAIYV FASGNGGTRG DNCNYDGYTN SIYSITIGAI DHKDLHPPYS EGCSAVMAVT YSSGSGEYIH SSDINGRCSN SHGGTSAAAP LAAGVYTLLL EANPNLTWRD VQYLSILSAV GLEKNADGDW RDSAMGKKYS HRYGFGKIDA HKLIEMSKTW ENVNAQTWFY LPTLYVSQST NSTEETLESV ITISEKSLQD ANFKRIEHVT VTVDIDTEIR GTTTVDLISP AGIISNLGVV RPRDVSSEGF KDWTFMSVAH WGENGVGDWK IKVKTTENGH RIDFHSWRLK LFGESIDSSK TETFVFGNDK EEVEPAATES TVSQYSASST SISISATSTS SISIGVETSA IPQTTTASTD PDSDPNTP
          Molecular weight
          60.4 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Recombinant Kex-2 from High-5 insect cells contains the same specific activity and recognition sequence specificity as yeast derived KEX-2. 1 milligram of recombinant KEX-2 contains activity equivalent to at least 40 units of yeast derived KEX-2. Cleaves at the carboxyl side of K/R-R.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          450-45-1MG will be provided as 2 x 500 µg (450-45-500UG).
          Recombinant Yeast Kex-2 is a 60.4 kDa protease consisting of 558 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          Proteases (also called Proteolytic Enzymes, Peptidases, or Proteinases) are enzymes that hydrolyze the amide bonds within proteins or peptides. Most proteases act in a specific manner, hydrolyzing bonds at, or adjacent to, specific residues, or a specific sequence of residues contained within the substrate protein or peptide. Proteases play an important role in most diseases and biological processes, including prenatal and postnatal development, reproduction, signal transduction, immune response, various autoimmune and degenerative diseases, and cancer. They are also an important research tool, as they are frequently used in the analysis and production of proteins. Kex-2 cleaves at the carboxyl end of the recognition sequences Arg-Arg/X and Lys-Arg/X.
          Bioinformatics
          Gene Aliases: QDS1; SRB1; VMA45; YNL238W
          View more View less
          UniProt ID: (Baker's yeast) P13134
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Baker's yeast) 855483
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-qmhfn:80/100.66.75.177:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod