  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • Artemin Proteins
          Gibco
          Human Artemin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
          View all (3) Artemin proteins
          Tech Support
          Cite Human Artemin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Product Details
          AF-450-17-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Human
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
          Molecular weight
          24.2 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <0.1 EU/µg
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          The functional human Artemin ligand is a disulfide-linked homodimer of two 12.0 kDa polypeptide monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, one of which is used for interchain disulfide bridging and the others are involved in intramolecular ring formation known as the cysteine-knot configuration.Recombinant Human Artemin is a 24.2 kDa, disulfide-linked homodimer formed by two identical 113 amino acid subunits.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the glial cell line-derived neurotophic factor (GDNF) family of ligands which are a group of ligands within the TGF-beta superfamily of signaling molecules. GDNFs are unique in having neurotrophic properties and have potential use for gene therapy in neurodegenerative disease. Artemin has been shown in culture to support the survival of a number of peripheral neuron populations and at least one population of dopaminergic CNS neurons. Its role in the PNS and CNS is further substantiated by its expression pattern in the proximity of these neurons. This protein is a ligand for the RET receptor and uses GFR-alpha 3 as a coreceptor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: glial cell line-derived (GDNF) neurotrophic factor family member; glial cell line-derived neurotrophic factor ligand family member; neublastin
          View more View less
          Gene Aliases: ART; ENOVIN; EVN; NBN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q5T4W7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9048
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0