Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • FSTL1 Proteins

          Gibco

          Human FSTL1 Recombinant Protein, PeproTech®

          2 References
          View all (3) FSTL1 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human FSTL1 Recombinant Protein, PeproTech®

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}

          Product Details

          120-51-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          -

          Binding assay (Binding)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Human

          Expression System

          CHO cells

          Amino acid sequence

          EEELRSKSKI CANVFCGAGR ECAVTEKGEP TCLCIEQCKP HKRPVCGSNG KTYLNHCELH RDACLTGSKI QVDYDGHCKE KKSVSPSASP VVCYQSNRDE LRRRIIQWLE AEIIPDGWFS KGSNYSEILD KYFKNFDNGD SRLDSSEFLK FVEQNETAIN ITTYPDQENN KLLRGLCVDA LIELSDENAD WKLSFQEFLK CLNPSFNPPE KKCALEDETY ADGAETEVDC NRCVCACGNW VCTAMTCDGK NQKGAQTQTE EEMTRYVQEL QKHQETAEKT KRVSTKEI

          Molecular weight

          32.7 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Follistatin like 1/FSTL1 is coated at 200 ng/well, the concentration of recombinant human BMP-4 that produces 50% of the optimal binding response is found to be approximately 250 ng/mL.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          50 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          PeproTech's CHO cell-derived Recombinant Human FSTL1 is a 288-amino-acid-length glycoprotein with a calculated molecular weight of 32.7 kDa; however, due to glycosylation, protein migration occurs at an apparent molecular weight of approximately 50-55 kDa by SDS-PAGE analysis under both reducing and non-reducing conditions.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Follistatin-like protein 1 (FSTL1) is a widely-expressed, extracellular glycoprotein that is homologously grouped into the osteonectin (BM-40/SPARC) family of secreted proteins based on its possession of both a follistatin-like and extracellular calcium-binding domain. Initially identified as a TGF-beta-inducible protein in a cloned mouse osteoblast cell line, FSTL1 has since been implicated in an array of cell-type-specific functions, such as the regulation of proliferation, differentiation, apoptosis and migration, as well as a number of biological processes, including embryonic development, inflammatory response, angiogenesis, tumorigenesis, and immune disease pathogenesis. Highly conserved across mammalian species and widely expressed in human tissues, FSTL1 can be upregulated through signaling mediators of the innate immune system,such as TLR4 agonists and the arthritogenic cytokine IL-1beta via NFkappaB pathways, to stimulate the expression and secretion of pro-inflammatory cytokines, including TNF-alpha, IL-1beta, IL-6 and IL-8. While cells of mesenchymal lineage are capable of FSTL1 production, FSTL1 expression is notably absent from cells of hematopoietic lineage under normal physiological conditions. Macrophages and monocytes are, however, capable of taking up FSTL1 at sites of inflammation where FSTL1 stimulation can cause the expression of caspase-1 and its resultant enzymatic cleavage of active IL-1beta from pro-IL-1beta. Whereas the overexpression of FSTL1 has been noted as a substantial contributor to the progression of immune diseases like rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA), diminished FSTL1 serum levels have been identified as playing a significant part in both ovarian and endometrial carcinogenesis, where it directly affects cell proliferation, migration and invasion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ50214; FLJ52277; follistatin-like protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: FRP; FSL1; OCC-1; OCC1; tsc36

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12841

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 11167

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-gw77j:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0