Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • CXCL11 Proteins

          Gibco

          Human I-TAC (CXCL11) Recombinant Protein, PeproTech®

          40 References
          View all (3) CXCL11 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human I-TAC (CXCL11) Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Human I-TAC (CXCL11) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human I-TAC (CXCL11) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human I-TAC (CXCL11) Protein (300-46-500UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human I-TAC (CXCL11) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-46-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human I-TAC (CXCL11) Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          300-46-500UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 31 publications 31 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell induction (Cell Ind)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Bacteria, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          FPMFKRGRCL CIGPGVKAVK VADIEKASIM YPSNNCDKIE VIITLKENKG QRCLNPKSKQ ARLIIKKVER KNF

          Molecular weight

          8.3 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to chemoattract IL-2-activated T-cells using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          500 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human I-TAC is an 8.3 kDa protein containing 73 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CXC chemokines.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant ( I-TAC), belonging to the CXC chemokine family, is expressed in peripheral blood leukocytes, pancreas and liver, thymus, spleen, lung, small intestine, placenta and prostate. Its molecular weight is 8-11 kD. I-TAC is also known as CXCL-11 and IP-9. The cytokine is involved in regulating calcium release and inducing a chemotactic response in activated T-cells and is the dominant ligand for CXC receptor-3. The gene encoding this protein contains 4 exons and at least three polyadenylation signals which might reflect cell-specific regulation of expression. IFN-gamma is a potent inducer of transcription of this gene. It is upregulated in patients with AIDS, dementia and in patients with multiple sclerosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Beta-R1; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C motif chemokine 11; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 11; CXC; CXC motif chemokine; CXCL; H174; I-TAC; Interferon gamma-inducible protein 9; Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant; IP-9; MGC102770; small inducible cytokine B11; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 11; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 9B; Small-inducible cytokine B11

          View more View less

          Gene Aliases: b-R1; CXCL11; H174; I-TAC; IP-9; IP9; ITAC; SCYB11; SCYB9B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14625

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6373

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline