Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          • Proteins & Peptides ›
          • IL12RB1 Proteins

          Gibco

          Human IL-12 Receptor beta-1 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®

          View all (2) IL12RB1 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human IL-12 Receptor beta-1 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          200-12RB-1-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          -

          Binding assay (Binding)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          CHO cells

          Amino acid sequence

          CRTSECCFQD PPYPDADSGS ASGPRDLRCY RISSDRYECS WQYEGPTAGV SHFLRCCLSS GRCCYFAAGS ATRLQFSDQA GVSVLYTVTL WVESWARNQT EKSPEVTLQL YNSVKYEPPL GDIKVSKLAG QLRMEWETPD NQVGAEVQFR HRTPSSPWKL GDCGPQDDDT ESCLCPLEMN VAQEFQLRRR QLGSQGSSWS KWSSPVCVPP ENPPQPQVRF SVEQLGQDGR RRLTLKEQPT QLELPEGCQG LAPGTEVTYR LQLHMLSCPC KAKATRTLHL GKMPYLSGAA YNVAVISSNQ FGPGLNQTWH IPADTHTEPV ALNISVGTNG TTMYWPARAQ SMTYCIEWQP VGQDGGLATC SLTAPQDPDP AGMATYSWSR ESGAMGQEKC YYITIFASAH PEKLTLWSTV LSTYHFGGNA SAAGTPHHVS VKNHSLDSVS VDWAPSLLST CPGVLKEYVV RCRDEDSKQV SEHPVQPTET QVTLSGLRAG VAYTVQVRAD TAWLRGVWSQ PQRFSIEGGP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHHHH

          Tag

          Fc-tag, His-tag

          Molecular weight

          84.3 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Human IL-12 Receptor β-1 Fc activity is measured by its ability to bind to Human IL-12p70 in a functional ELISA.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human sIL-12 Receptor Beta-1 Fc has a calculated molecular weight of 84.3 kDa and contains 758 amino acid residues, which consists of the extracellular domain of IL-12R Beta-1 fused to the Fc portion of human IgG and contains a C-terminal His-tag. Due to glycosylation, it migrates at an approximate molecular weight of 116 kDa, under reducing conditions.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a type I transmembrane protein that belongs to the hemopoietin receptor superfamily. This protein binds to interleukin 12 with a low affinity, and is thought to be a part of IL12 receptor complex. This protein forms a disulfide-linked oligomer, which is required for its IL12 binding activity. The coexpression of this and IL12RB2 proteins was shown to lead to the formation of high-affinity IL12 binding sites and reconstitution of IL12 dependent signaling. The lack of expression of this gene was found to result in the immunodeficiency of patients with severe mycobacterial and Salmonella infections. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD212; cluster of differentiation 212; IL-12 receptor beta component; IL-12 receptor subunit beta-1; IL-12R subunit beta-1; IL-12RB1; interleukin 12 receptor, beta 1; interleukin-12 receptor beta-1 chain; Interleukin-12 receptor subunit beta-1; MGC34454; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD212; IL-12R-BETA1; IL12R; IL12RB; IL12RB1; IMD30

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42701

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3594

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline