Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-28A Proteins

          Gibco

          Human IL-28A (IFN-lambda 2) Recombinant Protein, PeproTech®

          21 References
          View all (2) IL-28A proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human IL-28A (IFN-lambda 2) Recombinant Protein, PeproTech®

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human IL-28A (IFN-lambda 2) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-28A (IFN-lambda 2) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IL-28A (IFN-lambda 2) Protein (300-02K-5UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human IL-28A (IFN-lambda 2) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-02K-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IL-28A (IFN-lambda 2) Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          300-02K-5UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 15 publications 15 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell culture (Cell Clt)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Human

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          PVARLHGALP DARGCHIAQF KSLSPQELQA FKRAKDALEE SLLLKDCRCH SRLFPRTWDL RQLQVRERPM ALEAELALTL KVLEATADTD PALVDVLDQP LHTLHHILSQ FRACIQPQPT AGPRTRGRLH HWLYRLQEAP KKESPGCLEA SVTFNLFRLL TRDLNCVASG DLCV

          Molecular weight

          19.6 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to activate STAT phosphorylation in an ISRE Luciferase Reporter Assay using human colon carcinoma COLO205 cells. The expected ED50 is 0.3-0.5 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          5 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human IFN-lambda2 is a 19.6 kDa protein containing 174 amino acid residues.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          IL-28A belongs to the IFN lambda family, a novel family of cytokines within the IL-10 superfamily. The three members of this family are IL-29 (IFN lambda 1), IL-28A (IFN lambda 2), and IL-28B (IFN lambda 3), and are also known as the type III Interferons.The IFN lambdas signal through a heterodimeric receptor of which one subunit, IL-10R2, is shared with other members of the superfamily. The second subunit, IFN lambda R1 or IL-28R alpha, is unique to the IFN lambdas. Signaling occurs through the Jak/STAT pathway in a similar manner as the type I IFN (IFN alpha/beta) and activates many of the same genes despite low sequence homology between the cytokines and receptors in the two families. Both IFN families display antiviral activity through the induction of antiviral protein production in target cells and the upregulation of MHC class I expression. These proteins also exhibit antiproliferative and antitumor effects, making them a possible alternative to IFN alpha cancer therapies. Unlike the type I IFN, which are able to stimulate most cells, response to IFN lambda stimulation appears to be limited to dendritic and some tumor cells due to the limited expression of IFN lambda R1. Another notable difference is the ability of the IFN lambda stimulation to drive dendritic cells towards the production of CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells, suggesting a possible immunoregulatory role

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; cytokine Zcyto20; IFN-lambda-2; IFN-lambda2; cytokine; IL-28A; ILN; Interleukin; interleukin 28A (interferon, lambda 2); interleukin-28A

          View more View less

          Gene Aliases: IFNL2a; IFNL3a; IL-28A; IL28A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IZJ0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 282616

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0