Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-29 Proteins

          Gibco

          Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech®

          43 References
          View all (2) IL-29 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech®

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein (300-02L-5UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-02L-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          300-02L-5UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 34 publications 34 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 5 publications 5 publications

          ELISA standard (ELISA Std)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell culture (Cell Clt)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Cell stimulation (Cell Stm)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate, Virus

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          PTSKPTTTGK GCHIGRFKSL SPQELASFKK ARDALEESLK LKNWSCSSPV FPGNWDLRLL QVRERPVALE AELALTLKVL EAAAGPALED VLDQPLHTLH HILSQLQACI QPQPTAGPRP RGRLHHWLHR LQEAPKKESA GCLEASVTFN LFRLLTRDLK YVADGNLCLR TSTHPEST

          Molecular weight

          19.8 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to activate STAT phosphorylation in an ISRE Luciferase Reporter Assay using human colon carcinoma COLO205 cells. The expected ED50 is 0.2-0.5 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          5 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human IFN-lambda1 is a 19.8 kDa protein containing 178 amino acid residues.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          IFN-lambdas constitute a novel family of interferons that mediate the induction of anti-viral protection in a wide variety of cells. There are three members in this family, namely lambda1, lambda2, and lambda3, which are also known as IL-29, IL-28A, and IL-28B, respectively. Similar to type I IFNs, IFN-lambdas activate an intracellular signaling to promote gene expression. IFN-lambdas mediate their anti-viral protection through a class II cytokine receptor complex composed of two essential receptor proteins, CRF2-12/IFN-lambdaR1, which is unique to IFN-lambdas, and CFR2-4/IL-10R2, which is shared with IL-10, IL-22, and IL-26 receptors. The IFN-lambdas, IL-28 and IL-29, have recently been reported to prime dendritic cells to induce proliferation of Foxp3-bearing regulatory T cells. DCs that differentiate in response to IFN-lambdas express high levels of class I and II MHC gene products, but low levels of costimulatory molecules. Moreover, these cells can specifically induce IL-2-dependent proliferation of CD4+CD25+FOXP3+ T cells with contact-dependent suppressive activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; cytokine Zcyto21; FNL1; IFN lambda1; IFN-lambda-1; IFN-lambda1; cytokine; ILN; Interferon lambda1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-29; produced during viral infection; involved in Jak/STAT pathway

          View more View less

          Gene Aliases: IL-29; IL29

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IU54

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 282618

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-9kkwj:80/100.66.77.245:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod