Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Proteins & Peptides ›
          • BMP-2 Proteins

          Gibco

          Human/Mouse/Rat BMP-2 Recombinant Protein, PeproTech®

          20 References
          View all (4) BMP-2 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human/Mouse/Rat BMP-2 Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (2)
          Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein (120-02C-250UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human/Mouse/Rat BMP-2 Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 120-02C-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          120-02C-250UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 20 publications 20 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          -

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell differentiation (Cell Diff)

          -
          - -
          Product Specifications

          Species

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Expression System

          CHO cells

          Amino acid sequence

          QAKHKQRKRL KSSCKRHPLY VDFSDVGWND WIVAPPGYHA FYCHGECPFP LADHLNSTNH AIVQTLVNSV NSKIPKACCV PTELSAISML YLDENEKVVL KNYQDMVVEG CGCR

          Molecular weight

          25.8 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 cells. The expected ED50 for this effect is 40-100 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          250 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human/Murine/Rat BMP-2 derived from CHO cells is a homodimeric glycoprotein that consists of two 114 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond. Due to glycosylation, CHO cell-derived Human/Murine/Rat BMP-2 migrates at an apparent molecular weight of approximately 28-29 kDa by SDS-PAGE analysis under non-reducing conditions.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Bone Morphogenic Proteins (BMP) are members of the TGF-beta superfamily that affect bone and cartilage formation (Hogan 1996, Reddi 1998 and Francis-West et al. 1999). Mature BMPs are 30-38 kDa proteins that assume a TGF-beta -like cysteine knot configuration. Lovostatin increases bone formation by turning on the bmp-2 gene (Mundy et al. 1999). BMPs stimulate the production of specific bone matrix proteins and alter stromal cell and osteoclast proliferation (Macias et al. 1999, Lecanda et al. 1997). BMPs may also be an important factor for development of the viscera, with roles in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and morphogenesis (Hogan 1996, Dale and Wardle 1999). BMPs appear to be responsible for normal dorsal/ventral patterning. Like TGF-beta, BMPs bind to a type II receptor, which then recruits the transducing type I receptor unit, activating the Smad protein signaling pathway (Massague 1994, Derynck 1997, Attisano 1993).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2610024H22Rik; AL117858; AW546137; BB189135; BMP; BMP-2; BMP-2A; BMPR-II; BMPRII; Bone morphogenetic; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2; Bone morphogenetic protein 2A; H-BMP-2; osteogenic protein 2

          View more View less

          Gene Aliases: AI467020; BDA2; Bmp-2; BMP2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12643, (Mouse) P21274, (Rat) P49001

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 650, (Mouse) 12156, (Rat) 29373

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline