Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • TGF alpha Proteins

          Gibco

          Human TGF-alpha Recombinant Protein

          View all (3) TGF alpha proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human TGF-alpha Recombinant Protein

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}

          Product Details

          PHG0051

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          VVSHFNDCPD SHTQFCFHGT CRFLVQEDKP ACVCHSGYVG ARCEHADLLA

          Molecular weight

          5.5 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          >98% by SDS-PAGE

          Endotoxin concentration

          <0.1 ng/µg

          Activity

          ED50 ≤ 0.2 ng/mL; determined by the dose-dependent stimulation of thymidine uptake by Balb/c 3T3 cells.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Wet or Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Carrier-Free

          Reconstitution: We recommend that the vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2°C to 8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein, such as 0.1% BSA and store in working aliquots at -20°C to -80°C.

          Storage: The lyophilized protein is stable at room temperature for 1 month, but should be kept at -20°C for long term storage. Working aliquots stored with a carrier protein are stable for at least 3 months at -20°C to -80°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

          Target Information

          TGF-alpha is an EGF-related polypeptide growth factor that signals through the EGF receptor, and stimulates the proliferation of a wide range of epidermal and epithelial cells. It is produced by monocytes, keratinocytes, and various tumor cells. TGF-alpha induces anchorage-independence transformation in cultured cells. Human, murine and rat TGF-alpha are cross-species reactive. TGFalpha (aa 50) is a growth factor with 33% homology to EGF, binds to EGFR, activates tyrosine phosphorylation of the receptor, and stimulates cell proliferation. It plays a role in tumor initiation by inducing the reversible transformed phenotype.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: TGF a; TGF α; TGF-alpha; TGFalpha; TGFα; Transforming growth factor; transforming growth factor-alpha precursor old gene name 'LU0044C'; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: TFGA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01135

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7039

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-5j854:80/100.66.75.231:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0