Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          • Proteins & Peptides ›
          • AOC3 Proteins

          Gibco

          Human VAP-1 Recombinant Protein, PeproTech®

          1 Reference
          View all (2) AOC3 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human VAP-1 Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          150-16-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Mouse

          Expression System

          CHO cells

          Amino acid sequence

          GRGGDGGEPS QLPHCPSVSP SAQPWTHPGQ SQLFADLSRE ELTAVMRFLT QRLGPGLVDA AQARPSDNCV FSVELQLPPK AAALAHLDRG SPPPAREALA IVFFGRQPQP NVSELVVGPL PHPSYMRDVT VERHGGPLPY HRRPVLFQEY LDIDQMIFNR ELPQASGLLH HCCFYKHRGR NLVTMTTAPR GLQSGDRATW FGLYYNISGA GFFLHHVGLE LLVNHKALDP ARWTIQKVFY QGRYYDSLAQ LEAQFEAGLV NVVLIPDNGT GGSWSLKSPV PPGPAPPLQF YPQGPRFSVQ GSRVASSLWT FSFGLGAFSG PRIFDVRFQG ERLVYEISLQ EALAIYGGNS PAAMTTRYVD GGFGMGKYTT PLTRGVDCPY LATYVDWHFL LESQAPKTIR DAFCVFEQNQ GLPLRRHHSD LYSHYFGGLA ETVLVVRSMS TLLNYDYVWD TVFHPSGAIE IRFYATGYIS SAFLFGATGK YGNQVSEHTL GTVHTHSAHF KVDLDVAGLE NWVWAEDMVF VPMAVPWSPE HQLQRLQVTR KLLEMEEQAA FLVGSATPRY LYLASNHSNK WGHPRGYRIQ MLSFAGEPLP QNSSMARGFS WERYQLAVTQ RKEEEPSSSS VFNQNDPWAP TVDFSDFINN ETIAGKDLVA WVTAGFLHIP HAEDIPNTVT VGNGVGFFLR PYNFFDEDPS FYSADSIYFR GDQDAGACEV NPLACLPQAA ACAPDLPAFS HGGFSHN

          Molecular weight

          81.8 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Measured by its ability to produce hydrogen peroxide during the oxidation of benzylamine. The specific activity >16 pMoles/min/ug of VAP-1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human VAP-1 is a mixture of monomeric and disulfide-linked homodimeric forms of a 737 amino acid polypeptide, corresponding to amino acids 27 to 763 of the VAP-1 precursor. The calculated molecular weight of Recombinant Human VAP-1 is 81.8 kDa.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Copper amine oxidases catalyze the oxidative conversion of amines to aldehydes in the presence of copper and quinone cofactor. The product is a major protein on the adipocyte plasma membrane. It has adhesive properties and also has functional monoamine oxidase activity. A pseudogene for this gene has been discribed and is located approximately 9-kb downstream.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Amine oxidase [copper-containing] 3; Amine oxidase copper-containing 3; amine oxidase, copper containing 3 (vascular adhesion protein 1); Copper amine oxidase; HPAO; membrane primary amine oxidase; placenta copper monamine oxidase; Semicarbazide-sensitive amine oxidase; SSAO; unnamed protein product; VAP-1; Vascular adhesion protein 1

          View more View less

          Gene Aliases: AOC3; HPAO; SSAO; VAP-1; VAP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16853

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8639

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline