Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • HGF Proteins

          Gibco

          Mouse HGF Recombinant Protein, PeproTech®

          46 References
          View all (8) HGF proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse HGF Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse HGF Protein (315-23-500) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Mouse HGF Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 315-23-01M). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          315-23-500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 34 publications 34 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell culture (Cell Clt)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Cell differentiation (Cell Diff)

          -
          - -

          Cell induction (Cell Ind)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Mouse

          Published species

          Amphibian, Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat

          Expression System

          Insect cells

          Amino acid sequence

          Alpha chain: QKKRRNTLHE FKKSAKTTLT KEDPLLKIKT KKVNSADECA NRCIRNRGFT FTCKAFVFDK SRKRCYWYPF NSMSSGVKKG FGHEFDLYEN KDYIRNCIIG KGGSYKGTVS ITKSGIKCQP WNSMIPHEHS FLPSSYRGKD LQENYCRNPR GEEGGPWCFT SNPEVRYEVC DIPQCSEVEC MTCNGESYRG PMDHTESGKT CQRWDQQTPH RHKFLPERYP DKGFDDNYCR NPDGKPRPWC YTLDPDTPWE YCAIKTCAHS AVNETDVPME TTECIQGQGE GYRGTSNTIW NGIPCQRWDS QYPHKHDITP ENFKCKDLRE NYCRNPDGAE SPWCFTTDPN IRVGYCSQIP KCDVSSGQDC YRGNGKNYMG NLSKTRSGLT CSMWDKNMED LHRHIFWEPD ASKLNKNYCR NPDDDAHGPW CYTGNPLIPW DYCPISRCEG DTTPTIVNLD HPVISCAKTK QLR Beta chain: VVNGIPTQTT VGWMVSLKYR NKHICGGSLI KESWVLTARQ CFPARNKDLK DYEAWLGIHD VHERGEEKRK QILNISQLVY GPEGSDLVLL KLARPAILDN FVSTIDLPSY GCTIPEKTTC SIYGWGYTGL INADGLLRVA HLYIMGNEKC SQHHQGKVTL NESELCAGAE KIGSGPCEGD YGGPLICEQH KMRMVLGVIV PGRGCAIPNR PGIFVRVAYY AKWIHKVILT YKL

          Molecular weight

          79.3 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of mouse IMCD3 cells using a concentration range of 10-20 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Product Specific Information

          315-23-1MG will be provided as 4 x 250 µg (315-23-250UG).

          315-23-500UG will be provided as 2 x 250 µg (315-23-250UG).

          Recombinant Murine HGF is a 79.3 kDa polypeptide consisting of 696 amino acid residues.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; Hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; Hepatopoeitin A; Hepatopoietin-A; HepatopoietinA; Lung fibroblast derived mitogen; Scatter factor; scatter factor); SF

          View more View less

          Gene Aliases: C230052L06Rik; Hgf; HGF/SF; NK1; NK2; SF; SF/HGF

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q08048

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 15234

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline