Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Proteins & Peptides ›
          • IGF1 Proteins

          Gibco

          Mouse IGF-I Recombinant Protein, PeproTech®

          54 References
          View all (6) IGF1 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse IGF-I Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse IGF-I Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IGF-I Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IGF-I Protein (250-19-250UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Mouse IGF-I Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 250-19-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IGF-I Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          250-19-250UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 42 publications 42 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell induction (Cell Ind)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKAA

          Molecular weight

          7.6 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          The ED50 was determined a cell proliferation assay using FDC-P1 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          250 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Murine IGF-I is a 7.6 kDa globular protein containing amino acids including 3 intra-molecular disulfide bonds.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          IGF1 (Insulin-like growth factor-1) is structurally and functionally related to insulin but has a much higher growth-promoting activity. A variety of cellular responses are induced by IGF1, including cell proliferation, differentiation, migration, and survival. Further, IGF1 is a polypeptide growth factor that stimulates the proliferation of a wide range of cell types in muscle, bone, and cartilage tissue. IGF1 stimulates glucose transport in rat bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regards to enhancing glucose uptake. In circulation, IGFs are predominantly bound to binding proteins (IGFBPs) which prolong the half-life of the IGFs and play a role in delivering them to target tissues. IGF-I is known as one of the most potent activators of the AKT signaling pathway which is known to be a stimulator of proliferation and an inhibitor of programmed cell death. Moreover, mature human IGF-I is 100% homologous with bovine and porcine proteins. Low levels of IGF1 have been linked to Alzheimer's disease. IGF1 is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in the IGF1 gene are a cause of insulin-like growth factor 1 deficiency and several transcript variants encoding different isoforms have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H-IGF-1; IGF; IGF-I; IGF-IA; IGF-IB; IGF1A; IGFIa; Insulin like growth factor; Insulin-like growth factor 1; Insulin-like growth factor I; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; R-IGF-1; Somatomedin; Somatomedin C

          View more View less

          Gene Aliases: C730016P09Rik; Igf-1; Igf-I; Igf1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P05017

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16000

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline