Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-2 Proteins
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Mouse IL-2 Recombinant Protein

          View all (46) IL-2 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse IL-2 Recombinant Protein

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse IL-2 Protein in ELISA standard (ELISA Std)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IL-2 Protein in ELISA standard (ELISA Std)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IL-2 Protein (SMIL2) in ELISA Std

          Sandwich ELISA analysis of mouse IL-2 was performed using the a Mouse IL-2 Colorimetric ELISA Kit (Product # EMIL2) by loading 50 ul per well of a Mouse IL-2 monoclonal antibody (Product # MM100) in quadruplicate at 0 (blue line), 50% (2.5 ug/ml, red line), and 100% (5 ug/ml, green line) displacement in a plate and then loading 50 ul per well of Mouse IL-2 Recombinant Protein (Product # SMIL2) in dodecuplicate at 850, 170, 34, and 0 pg/ml across a 5 ug/ml Mouse IL-2 monoclonal antibody (Product # MM101) pre-coated plate and incubating for ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IL-2 Protein in ELISA standard (ELISA Std)

          Product Details

          SMIL2

          Product Specifications

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.85 ng/mL

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          International reference standard is not available. Calibrated to a Thermo reference standard.

          Lyophilized product is shipped on cold packs. Stable until expiration if stored desiccated at -20°C. Reconstituted cytokine standards should be stored in aliquots at -70°C. Each aliquot should be used only once and discarded afterwards. Stability of reconstituted and frozen cytokine standards may vary. Controls should be run with each standard curve.

          Sufficient For: ELISA standard curve with replicates or as a control in Western blots.

          850 pg/ml when reconstituted at the recommend volume

          Reconstitute with distilled water at volume indicated on label. Use or freeze product within 1 hour of reconstitution.

          Target Information

          Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline