Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • PDGFRA (CD140a) Proteins

          Invitrogen

          Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Recombinant Protein

          View all (7) PDGFRA (CD140a) proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Recombinant Protein

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Protein
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Protein
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Protein (RP-88252)

          SDS-PAGE analysis of Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag (Product # RP-88252) shows purity to be: ≥ 95 % (SDS-PAGE), ≥ 90 % (SEC-HPLC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse PDGFRA (CD140a) His-tag Protein

          Product Details

          RP-88252

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          -

          Binding assay (Binding)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Mouse

          Expression System

          HEK293 cells

          Amino acid sequence

          Mouse PDGFRA, amino acids Met1-Ala528 (Accession # NP_001334647.1) with a C-terminal His-tag

          Tag

          His-tag

          Molecular weight

          57.87 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          >95% as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin concentration

          <1.0 EU/µg

          Activity

          Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Mouse PDGFRA His at 2 µg/ml (100 µL/well) can bind Cynomolgus PDGF-B mFc, the EC50 of Cynomolgus PDGF-B mFc is 150-700 ng/mL.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 5% mannitol, 5% trehalose, 0.01% Tween 80

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage.

          Reconstituted with sterile deionized water to 0.25 mg/mL.

          Concentration is measured by UV.

          Target Information

          PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies in knockout mice, where homozygosity is lethal, indicate that the alpha form of the platelet-derived growth factor receptor is particularly important for kidney development since mice heterozygous for the receptor exhibit defective kidney phenotypes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha platelet-derived growth factor receptor; Alpha platelet-derived growth factor receptor precursor (PDGF-R-alpha); Alpha-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member A; CD140a; MGC74795; OTTHUMP00000218656; PDGF A-chain; PDGF alpha chain; PDGF Receptor alpha; PDGF subunit A; PDGF-1; PDGF-R-alpha; pdgfr-a; PDGFR-alpha; Platelet-derived growth factor alpha receptor; Platelet-derived growth factor receptor alpha

          View more View less

          Gene Aliases: AI115593; CD140a; Pdgfr-2; Pdgfra

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P26618

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18595

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline