ガス分析向け Thermo Scientific プロセス質量分析計用 高機能インターフェース
Thermo Scientific GasWorks Process Analysis Software は、Thermo Scientific Prima PRO、Prima BT、Sentinel PRO、および APIX δQ 質量分析計向けの高機能インターフェースを提供します。
このソフトウエアは、質量分析計の専門知識がなくても、プロセス分析計の設定・操作・保守を容易に行えるよう設計されており、単独運用の分析計としての運用にも対応しています。
GasWorksソフトウエアには、幅広い機能が用意されています。
製造プロセス異常時のシンプルなアラーム表示から、プロセス理解および制御のための高度なデータ表示まで、GasWorksソフトウエアは効果的なソリューションを提供します。
  • サンプルストリーム: サンプルストリーム数や分析メソッド数に制限はありません。
  • 複雑なガス分析に加えて、分析計をアナログスキャンまたはヒストグラムスキャンに設定することも可能です。ヒストグラムスキャンは、選択したサンプルストリームの組成調査に利用でき、分析スケジュールへ組み込むこともできます。
  • セキュリティ: 有効期限付きパスワードおよび監査証跡機能を備えた多層セキュリティを提供します。
  • システム管理者は複数のユーザーグループを定義でき、各グループには設定可能なアクセス権限を付与できます。さらに、パスワード再試行回数の制限、パスワード有効期限の設定、監査証跡の有効化、自動ログアウト設定などを行うことができます。
  • データ: 複雑な混合ガスを分離解析するための高度な数式処理機能を搭載しています。サードパーティによる分析データとの統合にも対応しています。すべてのデータは CSV ファイルとして保存されます。
  • GasWorks ソフトウエアには専用のデータレビューソフトウエアも用意されており、オフィスのPCへインストールしてオフラインでデータ確認を行うことができます。
  • 言語対応: ソフトウエアを終了・再起動することなく、速やかに言語切替を行うことが可能です。対応言語:英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
  • コンプライアンス: GasWorks ソフトウエアを 21 CFR Part 11 準拠環境で運用するための情報を提供します。ただし、システム適格性評価、バリデーション、および標準作業手順(SOP)の導入は、Part 11 準拠に不可欠な要素であり、ソフトウエア機能のみでは実現できない点にご留意ください。
  • GasWorks ソフトウエアの機能によって規制要件の多くに対応可能ですが、システム全体の妥当性確認は、顧客またはその指定担当者によって実施される必要があります。
注目のリソース
GasWorks プロセス分析用ソフトウエアの詳細については、動画、FAQ、eBook などの各種リソースをご覧ください。
プロセスの理解と制御を強化
GasWorks プロセス分析用ソフトウエア の主要機能と特長をご確認ください。プロセス質量分析計の設定、操作、保守を容易に行うことができます。
GasWorks ソフトウエアの操作に関する動画:分析および校正設定
分析設定へのガス追加や設定変更、校正設定へのガス追加、レポートのスケジュール設定方法をご紹介します。
GasWorks ソフトウエアに関してよくある質問(FAQ)
当社のプロセスガス分析計向け GasWorks ソフトウエアに関して、よく寄せられる質問への回答をご覧いただけます。
FAQs
Prima PRO、Prima BT、Sentinel PRO、APIX dQ、APIX Quattro に対応しています。
複雑なガス分析に加えて、分析計をアナログスキャンまたはヒストグラムスキャンに設定することができます。ヒストグラムスキャンは、選択したサンプルストリームの組成調査に利用でき、分析スケジュールに組み込むことも可能です。
GasWorks は、ソフトウエアを終了・再起動することなく、速やかに言語切替を実行できます。
対応言語:英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語。
分析メソッド数に制限はありません。異なるストリームに対して異なる分析を実施することが可能です。要求仕様の変更に応じて、新しい分析設定を追加できます。
すべてのデータは CSV ファイル形式で保存されます。
GasWorks には専用のデータレビューソフトウエアがあり、オフィスのPCへインストールしてオフラインでデータ確認を行うことができます。
System Wizard は分析計ハードウェアを完全にドキュメント化しています。この電子マニュアルにより、オペレーターは関心のあるコンポーネントを詳細に確認できます。選択した項目については、チュートリアル表示およびパーツマニュアル付きの簡潔な説明が提供されます。
システム管理者により複数のユーザーグループを定義できます。各グループには設定可能なアクセス権限を付与できます。また、管理者は以下を設定可能です:パスワード再試行回数の制限、パスワード有効期限の設定、監査証跡の有効化、自動ログアウト設定
Modbus Register Mapping Wizard により、オペレーターは通信対象データおよび予約するアドレス領域に関する一連の質問へ回答します。その後、編集可能な値テーブルとして設定されます。
GasWorks ソフトウエア を 21 CFR Part 11 準拠環境で運用するための情報が提供されています。
ただし、システム適格性評価、バリデーション、および標準作業手順(SOP)の導入は、Part 11 準拠に不可欠な要素であり、ソフトウエア機能のみでは実現できません。Thermo Fisher Scientific ソフトウエア機能によって規制要件の多くに対応していますが、システム全体の妥当性確認は、お客様自身またはその指定担当者によって実施される必要があります。