Cualquier escenario. Cualquier misión.
Nuestras productos están probados en el laboratorio y listos para el campo para abordar una amplia gama de amenazas para la seguridad pública, incluyendo productos químicos, estupefacientes, materiales peligrosos y explosivos. Hemos adaptado estas soluciones para satisfacer las necesidades específicas de los servicios de emergencia, departamentos de bomberos, agentes de la ley, fuerzas armadas y otras agencias gubernamentales para ayudar a garantizar que el personal esté bien equipado y pueda responder de forma rápida, precisa y segura.
Identificación de estupefacientes y drogas ilícitas
Ofrecemos una gama de productos de identificación de estupefacientes y drogas ilícitas fiables y probados en laboratorio. Proporcionamos productos en una gama amplia y flexible que se ajustan a sus necesidades específicas, ya sea para el análisis basado en presunciones sobre el terreno o para la identificación avanzada para el análisis de confirmación.
Disfrute de la exactitud y fiabilidad de la tecnología probada en laboratorio directamente sobre el terreno con el analizador portátil de estupefacientes Thermo Scientific TruNarc. El analizador TruNarc analiza con facilidad y rapidez más de 530 sustancias, entre las que se incluyen los estupefacientes, estimulantes, depresores, alucinógenos y analgésicos. La biblioteca del analizador TruNarc se actualiza con regularidad para incluir las amenazas de fármacos emergentes, y la identificación no requiere contacto directo con la mayoría de sustancias. El analizador TruNarc ofrece resultados claros y en tiempo real para pruebas presuntivas y proporciona registros automatizados a prueba de manipulaciones con resultados de análisis, incluidas marcas de fecha y hora para ayudar a acelerar el proceso judicial.
Detecte drogas sintéticas emergentes con la tecnología Raman portátil
En los últimos años se ha observado un aumento importante en el consumo de las drogas que se conocen como catinonas sintéticas, también denominadas «sales de baño» o «fertilizante para plantas». Estas suponen una importante crisis sanitaria no solo por sus devastadores efectos físicos, sino también por lo difícil que es identificarlas. A menudo, se etiquetan incorrectamente de forma intencionada e incluyen el texto «No apto para el consumo humano» para evitar la acción judicial. Tan pronto como un determinado tipo de droga o producto derivado se declara ilegal, las sustancias modificadas consiguen entrar en el mercado para eludir la nueva legislación. Estas sustancias pueden contener diferencias moleculares pequeñas, pero los tribunales se enfrentan al desafío continuo de mantenerse por delante de la amenaza.
Los cannabinoides sintéticos, un grupo de productos procedentes de hierbas psicotrópicas más conocido como «spice» o «K2», son otro desafío para el personal de lucha contra estupefacientes. Aunque estas sustancias pueden estar etiquetados como «no aptos para el consumo humano», se comercializan para los adolescentes como sustitutas de la marihuana y están disponibles en distintos puntos de venta.
Los compuestos químicamente diseñados utilizados para fabricar el «spice» suelen pasar las fronteras en forma de polvo a granel que luego se rocía en materiales procedentes de plantas para fumar. Estos compuestos producen efectos similares a los causados por la marihuana, pero pueden tener resultados más potentes e impredecibles, como ansiedad extrema, paranoia, alucinaciones e incluso infartos de miocardio.
Puesto que los objetivos de las drogas ilegales evolucionan tan rápidamente, los kits tradicionales de química húmeda no pueden mantener el ritmo que impone la entrada constante de sustancias desconocidas. El  analizador portátil TruNarc cuenta con una biblioteca actualizada regularmente para adaptarse rápidamente a las nuevas drogas de diseño y a las variaciones emergentes a medida que ganan terreno en el mercado. La biblioteca también incluye drogas clave de abuso, sustancias de corte y precursores para permitir el análisis preciso de una gama de sustancias. El analizador aprovecha la ampliamente aceptada espectroscopía Raman, una tecnología probada con una alta especificidad química que destaca en la identificación de líquidos, geles, pastas y materiales sólidos de color claro, incluidas las pastillas y el contenido de las cápsulas. Esto convierte al analizador TruNarc en una herramienta de detección idónea, ya sea para su uso en la calle, en una estación de policía, en un control aduanero o en un laboratorio forense.
Identificación de materiales peligrosos
Las comunidades de todo el mundo se preocupan cada vez más por la eliminación segura y correcta de los materiales peligrosos. Los especialistas en materiales peligrosos, los bomberos y equipos de control de incidentes necesitan realizar análisis rápidos para identificar el contenido de los derrames de materiales sin etiquetar y de los bidones vertidos de forma ilegal. Los procesos industriales, cada vez más complejos, introducen nuevos productos químicos tóxicos para los que se necesitan instalaciones especiales de desecho y tratamiento de residuos que deben analizar y verificar los productos que reciben.
El análisis tradicional de los materiales peligrosos en laboratorios remotos aumenta el tiempo y los gastos del proceso de remedio. Los analizadores portátiles Thermo Scientific FirstDefender,TruDefender, Defender Omega y Gemini aprovechan la tecnología de espectroscopía Raman o FTIR para verificar rápidamente el contenido de bidones, bolsas, frascos y mucho más directamente en la zona de peligro..
Detección de amenazas de explosivos
Con el aumento del uso de dispositivos explosivos improvisados (IED) en todo el mundo, la determinación precisa de explosivos nunca ha sido más importante. El personal que necesita analizar amenazas potenciales de explosivos y preservar la evidencia recurren a nosotros para solicitar sistemas de identificación portátiles para contrarrestar estas amenazas.
Puesto que los IED actuales no contienen materiales explosivos tradicionales como TNT sino que se fabrican en laboratorios químicos rudimentarios con productos químicos industriales como ácido nítrico, nitrato de amonio, combustible diésel y azúcar, las tecnologías de detección de explosivos tradicionales y los perros adiestrados no pueden detectarlos. Esto ha llevado a las organizaciones militares y a los organismos civiles a investigar e implantar rápidamente nuevos sistemas de identificación portátiles para contrarrestar la amenaza que imponen los IED actuales.
Actualmente, para las brigadas antiexplosivos y los equipos de desactivación de artefactos explosivos que tienen que identificar posibles amenazas de explosivos y conservar las pruebas, Thermo Fisher Scientific les ofrece el analizador para identificación de productos químicos Thermo Scientific Gemini. El analizador Gemini, que se basa en los analizadores portátiles FirstDefender y TruDefender líderes del sector, es el primero que integra la espectroscopía FTIR y Raman en un solo instrumento, de modo que ofrece mayores posibilidades de identificación de explosivos que cualquiera de las dos tecnologías por separado. El analizador portátil Gemini, disponible con el sistema de apoyo a la toma de decisiones HazMaster G3™de Alluviam LLC, permite un análisis de mezclas virtual y una resolución de problemas interactiva para una toma de decisiones más informadas y seguras en la zona de peligro.
Identificación de agentes químicos y armas
Garantice la seguridad pública mediante la identificación rápida de armas químicas y agentes químicos. Los instrumentos de identificación química Thermo Scientific ofrecen datos inmediatos y procesables para acelerar la toma de decisiones en situaciones críticas. Analice e identifique rápidamente sustancias para la guerra química (CWA), productos químicos industriales tóxicos (TIC), materiales industriales tóxicos (TIM) y otras muchas sustancias peligrosas sobre el terreno.
Thermo Fisher Scientific es el líder reconocido del sector en tecnología Raman portátil con más de 10 000 instrumentos, incluido el analizador portátil de identificación de productos químicos Thermo Scientific FirstDefender RMX, implantado en todos los departamentos del ejército de EE. UU., así como en organizaciones militares y fuerzas del orden de todo el mundo. Mediante la combinación de tecnologías sofisticadas, incluidas las aplicaciones Raman y FTIR, y una interfaz increíblemente fácil de usar, nuestros productos de identificación química proporcionan resultados sobre el terreno rápidos y fiables en prácticamente cualquier ubicación.
Detección de radiación
Nuestras soluciones integradas incluyen sistemas portátiles de detección de radiación, dosimetría y monitorización que protegen al personal, las infraestructuras críticas, los sitios de vigilancia definidos y las zonas próximas.
La tecnología de rechazo del fondo natural (NBR) es fundamental para la detección, localización e identificación más precisas de nucleidos radiactivos, como armas nucleares, bombas sucias y fuentes huérfanas o enmascaradas. Nuestros portales, monitores, sondas, detectores Geiger-Mueller y otros instrumentos de detección y monitorización de radiación incluyen esta tecnología patentada.