Search
Tali® Image Cytometer벤치톱에서 신속한 정량 분석Tali® Image Cytometer는 GFP/RFP 발현, 세포자멸, 세포 생존 등에 대해 신속한 정량 분석을 제공하는 벤치톱 플랫폼입니다. |
생존 | 세포 기반 분석
|
Tali® Image Cytometer는 현탁세포 기반 분석을 수행하는 3 채널(밝은 영역, 녹색 형광, 적색 형광) 벤치톱 분석 플랫폼입니다. 예전에는 연구자들이 "육안"에 의존하였지만 Tali® Image-Based Cytometer가 이제 세포 내 발현에 대해 정밀하고 정확한 통계 정보를 제공합니다.