Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV
Invitrogen™
Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV
El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV para RT-PCR está optimizado para la síntesis de ADNc de primeraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeN.º de reacciones
18091050Kit only50 reacciones
18091200Kit only200 reacciones
18091150Kit with ezDNase50 reacciones
18091300Kit with ezDNase200 reacciones
Número de catálogo 18091050
Precio (MXN)
15,575.62
Each
Incluye:
Kit only
N.º de reacciones:
50 reacciones
Pedido a granel o personalizado
Precio (MXN)
15,575.62
Each
El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV para RT-PCR está optimizado para la síntesis de ADNc de primera cadena a partir de ARN total o poli (A)+ purificado. El kit incluye la transcriptasa inversa (RT) SuperScript™ IV, una mutación de MMLV patentada que produce una síntesis de ADNc sólida y fiable en reacciones de RT. El sistema de síntesis SuperScript™ IV ha mejorado ostensiblemente en comparación con el sistema basado en SuperScript™ III en resistencia al inhibidor, capacidad de procesamiento y velocidad de reacción, al tiempo que conserva todas las ventajas del sistema anterior, incluido el aumento de la termoestabilidad, la síntesis de ADNc de longitud completa altamente eficaz y la reducción de la actividad de ARNasa. El sistema SuperScript™ IV está diseñado para proporcionar una síntesis de ADNc fiable, consistente y rápida en presencia de inhibidores que se encuentran en una amplia variedad de muestras que hacen que otros RT actualmente disponibles funcionen de forma ineficiente.
El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV contiene todos los componentes necesarios para las reacciones de RT, además de un gen de control adicional y cebadores, y proporciona la flexibilidad necesaria para personalizar la preparación de la RT para ajustarse a las necesidades de su aplicación. El sistema de síntesis SuperScript™ IV es la mejor opción para combinar rendimiento y flexibilidad en aplicaciones de RT-PCR. Se recomienda para todas las aplicaciones de RT-PCR, especialmente cuando la reproducibilidad y fiabilidad es la principal preocupación y cuando los inhibidores de la muestra de ARN pueden interferir con la síntesis de ADNc, lo que provocaría sesgos en los estudios de expresión génica.
Características del sistema de síntesis de la primera cadena SuperScript™ IV:
• Resistencia significativamente mejorada a una variedad de inhibidores que pueden interferir con la síntesis de ADNc
• Síntesis de ADNc sólida y específica en una amplia gama de tipos de muestras
• Una reacción de transcriptasa inversa más rápida que reduce el tiempo de incubación de > 50 min a 10 min
• Significativamente mejor procesividad en comparación con la fuente de la encima SuperScript™ III RT
Purificada a partir de E. coli que expresa el gen pol de M-MLV, modificada para aumentar la termoestabilidad y la semivida, la procesividad, la resistencia a los inhibidores y para reducir la actividad de la ARNasa H.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de endodeoxirribonucleasa, exodeoxirribonucleasa y ribonucleasa; y rendimiento y longitud del producto de ADNc.
Definición de la unidad
Una unidad de SuperScript™ IV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmolo de desoxirribonucleótido en el material ácido precipitable en 10 min a 37 °C utilizando poli(A) oligo(DT)12-18 como plantilla/primer.
Condiciones de reacción unitarias
50 mm Tris-HCl (pH 8.3), 4 mm MgCl2, 10 mm DTT, 50 mm KCl, 0,5 mm dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mm poli(A) oligo (DT)12-18 y enzima en 20 μl durante 10 min a 37 °C.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de producto finalPrimera cadena de ADNc
FormatoKit
IncluyeKit only
N.º de reacciones50 reacciones
Temperatura óptima de reacción50 °C
Cantidad50 reacciones
Formato de reacciónComponentes separados
Tipo de reactivoTranscripción reversa
Transcriptasa inversaSuperScript IV
Condiciones de envíoHielo seco
Tamaño (producto final)Hasta 12,3 kb
Material de partidaARN
TécnicaTranscripción reversa
Para utilizar con (aplicación)RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Velocidad de reacción10 min
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Oligo(dT)20 (50 μm), 50 μl
Hexámeros aleatorios (50 ng/μl), 250 μl
Tampón de RT 5X, 1 ml
0,1 m de DTT, 250 μl
10 mm de mezcla de dNTP, 250 μl
RT SuperScript™ IV (10 000 unidades en total a 200 U/μl), 50 μl
Inhibidor de ribonucleasa (40 U/μl), 100 μl
ARNasa H de E. coli (2 U/μl), 50 μl
Agua tratada con DEPC, 1,2 ml
ARN HeLa total (10 ng/μl), 20 μl
Cebador de control sentido (10 μm), 25 μl
Cebador de control antisentido (10 μm), 25 μl
Almacenar todos los componentes entre -5 y -30 °C.
Preguntas frecuentes
Is it normal to see a band in the SuperScript IV First-Strand Synthesis System (Cat. Nos. 18091050, 18091200) "No Reverse Transcriptase (RT) Control"?
Yes. The SuperScript IV First-Strand Synthesis System (Cat. No. 18091050, 18091200) "No Reverse Transcriptase (RT) Control" will often display a level of amplification because of residual genomic DNA in the RNA preps. In general, you do not need to worry if a faint band shows up on a gel, as long as the intensity of the positive control is much higher.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR and cDNA Synthesis Support Center.
In your SuperScript IV RT protocols, there is no ezDNase inactivation step. Will ezDNase be active to affect RNA or the RT reaction?
The Invitrogen ezDNase Enzyme is a novel DNase that is highly specific for double-stranded DNA. It has no activity on single-stranded DNA in RT reactions (primers or probes), or on RNA. The enzyme is also thermolabile—it is inactivated quickly at temperatures typical for the SuperScript IV RT reaction (e.g., 50 degrees C). The additional inactivation step is therefore not required for most RT-qPCR applications. If the RNA sample is to be used for RT-PCR of fragments ≥3 kb, incubate the sample for 5 minutes at 55 degrees C in the presence of 10 mM DTT to inactivate the enzyme.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR and cDNA Synthesis Support Center.
Which SuperScript IV RT format do you recommend for real-time PCR applications?
For RT-qPCR applications we recommend using the Invitrogen SuperScript IV VILO Master Mix. The cDNA synthesis reaction setup with this master mix requires fewer pipetting steps and therefore reduces variation in the data. SuperScript IV RT, as a component of the master mix, offers the highest efficiency of cDNA synthesis step compared to competitors’ products.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR and cDNA Synthesis Support Center.
Are there any significant changes in the SuperScript IV RT protocol compared to the SuperScript III RT protocol?
The only difference is that the incubation time for the reverse transcription reaction has been reduced to 10 minutes and inactivation time has been reduced to 5 minutes at 85 degrees C.
Can I get comparable cDNA yield and length using the SuperScript IV RT 10-minute protocol as when using the 50-minute protocol for SuperScript III RT?
When compared with SuperScript III RT (and other manufacturers’ RTs) in a synthesis reaction for a 9 kb cDNA, SuperScript IV RT performed successful synthesis in just 10 minutes and did so with comparable (or improved) yield (as shown by gel band density).
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR and cDNA Synthesis Support Center.