Search
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays には、非標識 PCR プライマーが一組と TaqMan プローブが 1 種類含まれています。プローブの 5’ 末端は FAM または VIC で標識され、3’ 末端には MGB(minor groove binder)と非蛍光クエンチャ(NFQ)が付加されています。30 種以上をカバーする 180 万種類以上の設計済み TaqMan Gene Expression Assays をシングルチューブ、96 ウェルプレート、384 ウェル Micro Fluidic Card、および Applied Biosystems OpenArray のフォーマットでご使用いただけます。
あらゆる生物の遺伝子またはスプライシングバリアントを検出するためのカスタム TaqMan Gene Expression Assay を設計できます。
TaqMan Gene Expression Assays は、使いやすい 96 ウェルプレートおよびよりハイスループットの 384 ウェル Micro Fluidic Card でご使用いただけます。Gene Signature Panel のコレクションから最適の製品をご注文いただくことも、独自のプレートおよびカードをカスタマイズいただくことも可能です。384 ウェルプレートは、あらゆる設計済みアッセイや TaqMan™ Custom Plating Service を用いるカスタムアッセイにも使用可能です。
Applied Biosystems TaqMan OpenArray 技術は、お手頃価格のリアルタイム PCR ベースソリューションで、OpenArray Block を搭載した Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System を用いて 1 日に数百サンプルを解析することを可能とします。各 OpenArray プレートは、従来型 384 ウェルプレート 8 枚分と同じサンプル数に対応します。
こちらの短編動画を視聴して、上記のアッセイ検索ツールを用いることで最適な TaqMan Gene Expression Assay を容易に見つけられることを体感してください。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.