Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Ch03266872_m1
          See other DYSF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          DYSF
          Gene Name:
          dysferlin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 12777174 - 13003105 on Build ARS1
          Species:
          Goat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Ch03266872_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: DYSF
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_018055051.1 XP_017910540.1 52 - 53 5813 82
          XM_018055052.1 XP_017910541.1 52 - 53 6183 82
          XM_018055053.1 XP_017910542.1 51 - 52 5780 82
          XM_018055054.1 XP_017910543.1 51 - 52 5770 82
          XM_018055055.1 XP_017910544.1 51 - 52 5750 82
          XM_018055056.1 XP_017910545.1 50 - 51 5737 82
          XM_018055057.1 XP_017910546.1 51 - 52 5720 82
          XM_018055058.1 XP_017910547.1 50 - 51 5707 82
          XM_018055059.1 XP_017910548.1 49 - 50 5695 82
          XM_018055060.1 XP_017910549.1 49 - 50 6064 82
          XM_018055062.1 XP_017910551.1 50 - 51 6057 82
          XM_018055063.1 XP_017910552.1 49 - 50 5674 82
          XM_018055064.1 XP_017910553.1 49 - 50 6043 82
          XM_018055065.1 XP_017910554.1 49 - 50 5645 82
          XM_018055066.1 XP_017910555.1 49 - 50 6015 82
          XM_018055067.1 XP_017910556.1 48 - 49 5632 82
          XM_018055068.1 XP_017910557.1 48 - 49 6001 82
          XM_018055069.1 XP_017910558.1 48 - 49 5602 82
          XM_018055070.1 XP_017910559.1 48 - 49 5972 82
          XM_018055071.1 XP_017910560.1 48 - 49 5581 82
          XM_018055072.1 XP_017910561.1 48 - 49 5951 82
          XM_018055073.1 XP_017910562.1 47 - 48 5539 82
          XM_018055074.1 XP_017910563.1 47 - 48 5909 82
          GenBank mRNA JO426769.1 - 20 - 21 2268 82

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Capra hircus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline