Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ec06948729_g1
See other ELMOD3 GE Assays ›
Gene Symbol:
ELMOD3
Gene Name:
ELMO domain containing 3
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.15: 19741064 - 19768381 on Build EquCab3.0
Species:
Horse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ec06948729_g1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: ELMOD3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_014731064.2
XP_014586550.1
433
62
XM_014731065.2
XP_014586551.1
448
62
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Equus caballus
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline