Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ec06956409_m1
See other WNK1 GE Assays ›
Gene Symbol:
WNK1
Gene Name:
WNK lysine deficient protein kinase 1
Gene Aliases:
HSN2
Chromosome Location:
Chr.6: 30809704 - 30970310 on Build EquCab3.0
Species:
Horse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ec06956409_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: WNK1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_023642923.1
XP_023498691.1
4742
71
XM_023642924.1
XP_023498692.1
4739
71
XM_023642925.1
XP_023498693.1
4742
71
XM_023642926.1
XP_023498694.1
4742
71
XM_023642927.1
XP_023498695.1
4742
71
XM_023642928.1
XP_023498696.1
4742
71
XM_023642929.1
XP_023498697.1
4742
71
XM_023642930.1
XP_023498698.1
4742
71
XM_023642931.1
XP_023498699.1
4742
71
XM_023642933.1
XP_023498701.1
4484
71
XM_023642934.1
XP_023498702.1
4463
71
XM_023642935.1
XP_023498703.1
4742
71
XM_023642936.1
XP_023498704.1
4283
71
XM_023642937.1
XP_023498705.1
4025
71
XM_023642938.1
XP_023498706.1
4004
71
XM_023642939.1
XP_023498707.1
3248
71
XM_023642940.1
XP_023498708.1
3245
71
XM_023642941.1
XP_023498709.1
3164
71
XM_023642942.1
XP_023498710.1
3161
71
XM_023642944.1
XP_023498712.1
2510
71
XM_023642945.1
XP_023498713.1
2507
71
XM_023642946.1
XP_023498714.1
2426
71
XM_023642947.1
XP_023498715.1
4484
71
XM_023642948.1
XP_023498716.1
4025
71
XM_023642949.1
XP_023498717.1
3248
71
XM_023642950.1
XP_023498718.1
2510
71
XM_023642951.1
XP_023498719.1
2507
71
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
Equus caballus
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline