Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ec06962805_g1
See other MACF1 GE Assays ›
Gene Symbol:
MACF1
Gene Name:
microtubule actin crosslinking factor 1
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.2: 18558009 - 18881209 on Build EquCab3.0
Species:
Horse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ec06962805_g1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: MACF1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_023632892.1
XP_023488660.1
18384
88
XM_023632896.1
XP_023488664.1
18378
88
XM_023632902.1
XP_023488670.1
18384
88
XM_023632904.1
XP_023488672.1
18383
88
XM_023632908.1
XP_023488676.1
18384
88
XM_023632912.1
XP_023488680.1
18321
88
XM_023632919.1
XP_023488687.1
18383
88
XM_023632929.1
XP_023488697.1
18383
88
XM_023632932.1
XP_023488700.1
18383
88
XM_023632934.1
XP_023488702.1
18384
88
XM_023632938.1
XP_023488706.1
18383
88
XM_023632942.1
XP_023488710.1
18383
88
XM_023632951.1
XP_023488719.1
18383
88
XM_023632956.1
XP_023488724.1
18168
88
XM_023632960.1
XP_023488728.1
18057
88
XM_023632963.1
XP_023488731.1
17986
88
XM_023632969.1
XP_023488737.1
17860
88
XM_023632972.1
XP_023488740.1
18043
88
XM_023632975.1
XP_023488743.1
17986
88
XM_023632982.1
XP_023488750.1
17798
88
XM_023632989.1
XP_023488757.1
17722
88
XM_023632998.1
XP_023488766.1
17802
88
XM_023633004.1
XP_023488772.1
18265
88
XM_023633008.1
XP_023488776.1
18384
88
XM_023633016.1
XP_023488784.1
17652
88
XM_023633020.1
XP_023488788.1
16481
88
XM_023633029.1
XP_023488797.1
12166
88
XM_023633035.1
XP_023488803.1
12159
88
XM_023633055.1
XP_023488823.1
11575
88
XM_023633057.1
XP_023488825.1
11700
88
XM_023633063.1
XP_023488831.1
6647
88
XM_023633072.1
XP_023488840.1
17837
88
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
Equus caballus
Panther Classification:
Molecular Function -
intermediate filament binding protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-744bc48644-z8rtm:80/100.66.72.105:80.
git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.48.0-Offline