Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ec07054720_m1
See other EFCAB3 GE Assays ›
Gene Symbol:
EFCAB3
Gene Name:
EF-hand calcium binding domain 3
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.11: 16673855 - 17061774 on Build EquCab3.0
Species:
Horse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ec07054720_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: EFCAB3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_014737564.2
XP_014593050.2
1134
78
XM_023652278.1
XP_023508046.1
10375
78
XM_023652279.1
XP_023508047.1
10372
78
XM_023652280.1
XP_023508048.1
10372
78
XM_023652281.1
XP_023508049.1
10372
78
XM_023652282.1
XP_023508050.1
10372
78
XM_023652284.1
XP_023508052.1
10321
78
XM_023652285.1
XP_023508053.1
10273
78
XM_023652286.1
XP_023508054.1
10270
78
XM_023652287.1
XP_023508055.1
10270
78
XM_023652288.1
XP_023508056.1
10270
78
XM_023652289.1
XP_023508057.1
10270
78
XM_023652290.1
XP_023508058.1
10270
78
XM_023652291.1
XP_023508059.1
10267
78
XM_023652292.1
XP_023508060.1
10267
78
XM_023652293.1
XP_023508061.1
10216
78
XM_023652295.1
XP_023508063.1
10165
78
XM_023652296.1
XP_023508064.1
10165
78
XM_023652297.1
XP_023508065.1
10162
78
XM_023652298.1
XP_023508066.1
10111
78
XM_023652299.1
XP_023508067.1
10284
78
XM_023652300.1
XP_023508068.1
10057
78
XM_023652301.1
XP_023508069.1
9952
78
XM_023652302.1
XP_023508070.1
9847
78
XM_023652303.1
XP_023508071.1
10149
78
XM_023652307.1
XP_023508075.1
8783
78
XM_023652308.1
XP_023508076.1
8874
78
XM_023652309.1
XP_023508077.1
7284
78
XM_023652310.1
XP_023508078.1
1154
78
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Recommended Assay
Equus caballus
Panther Classification:
Molecular Function -
calmodulin-related
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline