Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00197691_m1
          See other ERLIN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ERLIN1
          Gene Name:
          ER lipid raft associated 1
          Gene Aliases:
          C10orf69, Erlin-1, KE04, KEO4, SPFH1, SPG62
          Chromosome Location:
          Chr.10: 100150090 - 100186057 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00197691_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ERLIN1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100626.1 NP_001094096.1 3 - 4 301 118
          NM_006459.3 NP_006450.2 2 - 3 545 118
          XM_005269442.3 XP_005269499.1 3 - 4 331 118
          XM_017015541.1 XP_016871030.1 3 - 4 315 118
          GenBank mRNA AF064093.1 - 3 - 4 277 118
          AK056574.1 - 2 - 3 2902 118
          AK222480.1 - 3 - 4 273 118
          AK315580.1 - 3 - 4 273 118
          BC031791.1 - 2 - 3 214 4214940 118
          BP280488.1 - 3 - 4 301 118
          BU192550.1 - 2 - 3 545 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1000012584.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC10002930.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene ERLIN1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cholesterol metabolic process
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          SREBP signaling pathway
          negative regulation of cholesterol biosynthetic process
          negative regulation of fatty acid biosynthetic process
          protein binding
          cholesterol binding
          ubiquitin protein ligase binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020459.hg.1 ENST00000421367.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020459.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020459.hg.1 TC10002930.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020455.hg.1 ENST00000407654.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020455.hg.1 ENST00000421367.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020455.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020455.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020455.hg.1 TC10002930.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 ENST00000370410.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 ENST00000407654.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 ENST00000421367.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020454.hg.1 TC10002930.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020458.hg.1 ENST00000421367.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020458.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10020458.hg.1 TC10002930.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187753.hg.1 TC1000012584.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187758.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187758.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187758.hg.1 TC1000012584.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187759.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187759.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187759.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187759.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187759.hg.1 TC1000012584.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000012584.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 ENST00000370408.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 ENST00000407654.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 NM_001100626.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 NM_006459.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000187754.hg.1 TC1000012584.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 107045 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline