Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00978331_m1
          See other SIRT5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SIRT5
          Gene Name:
          sirtuin 5
          Gene Aliases:
          SIR2L5
          Chromosome Location:
          Chr.6: 13574274 - 13615158 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00978331_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: SIRT5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001193267.2 NP_001180196.1 4 - 5 536 72
          NM_001376798.1 NP_001363727.1 5 - 6 535 72
          NM_001376799.1 NP_001363728.1 4 - 5 473 72
          NM_001376800.1 NP_001363729.1 4 - 5 594 72
          NM_001376801.1 NP_001363730.1 5 - 6 656 72
          NM_001376802.1 NP_001363731.1 3 - 4 305 72
          NM_001376803.1 NP_001363732.1 4 - 5 464 72
          NM_001376804.1 NP_001363733.1 4 - 5 480 72
          NM_001376805.1 NP_001363734.1 4 - 5 539 72
          NM_001376806.1 NP_001363735.1 5 - 6 506 72
          NM_001376807.1 NP_001363736.1 4 - 5 672 72
          NM_001376808.1 NP_001363737.1 5 - 6 734 72
          NM_001376809.1 NP_001363738.1 4 - 5 473 72
          NM_001376810.1 NP_001363739.1 4 - 5 464 72
          NM_001376811.1 NP_001363740.1 5 - 6 813 72
          NM_001376813.1 NP_001363742.1 4 - 5 464 72
          NM_001376814.1 NP_001363743.1 4 - 5 672 72
          NM_012241.5 NP_036373.1 4 - 5 584 72
          NM_031244.3 NP_112534.1 4 - 5 536 72
          NR_164852.1 4 - 5 464 72
          NR_164854.1 4 - 5 464 72
          NR_164856.1 4 - 5 584 72
          XM_017010620.3 XP_016866109.1 4 - 5 536 72
          XM_017010624.3 XP_016866113.1 4 - 5 536 72
          XM_024446388.2 XP_024302156.1 4 - 5 536 72
          XM_047418514.1 XP_047274470.1 5 - 6 646 72
          XM_047418515.1 XP_047274471.1 4 - 5 1211 72
          XM_047418516.1 XP_047274472.1 5 - 6 734 72
          XM_047418517.1 XP_047274473.1 4 - 5 584 72
          XM_047418518.1 XP_047274474.1 5 - 6 646 72
          XM_047418519.1 XP_047274475.1 4 - 5 473 72
          XM_047418520.1 XP_047274476.1 4 - 5 594 72
          XM_047418521.1 XP_047274477.1 4 - 5 584 72
          XM_047418522.1 XP_047274478.1 4 - 5 473 72
          XM_047418523.1 XP_047274479.1 4 - 5 1211 72
          XM_047418524.1 XP_047274480.1 4 - 5 672 72
          XM_047418525.1 XP_047274481.1 4 - 5 584 72
          XM_047418526.1 XP_047274482.1 5 - 6 646 72
          XM_047418527.1 XP_047274483.1 4 - 5 672 72
          GenBank mRNA AF083110.1 - 4 - 5 519 72
          AJ420496.1 - 4 - 5 465 72
          AK000355.1 - 4 - 5 464 72
          AK302467.1 - 4 - 5 471 72
          BC000126.1 - 4 - 5 542 72
          CB155518.1 - 4 - 5 536 72

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600006992.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06000093.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene SIRT5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to ischemia
          protein deacetylation
          mitochondrion organization
          regulation of ketone biosynthetic process
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          response to nutrient levels
          protein demalonylation
          peptidyl-lysine demalonylation
          protein desuccinylation
          peptidyl-lysine desuccinylation
          protein deglutarylation
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          NAD+ ADP-ribosyltransferase activity
          zinc ion binding
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups other than amino-acyl groups
          NAD-dependent histone deacetylase activity
          NAD-dependent protein deacetylase activity
          protein-malonyllysine demalonylase activity
          protein-succinyllysine desuccinylase activity
          metal ion binding
          protein-glutaryllysine deglutarylase activity
          NAD+ binding
          protein ADP-ribosylase activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000359782.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379250.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000379262.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000397350.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606117.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606427.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606427.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606427.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606427.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 ENST00000606427.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001193267.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_001242827.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_012241.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600006992.hg.1 NM_031244.3 Refseq

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline