Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00985598_m1
          See other MGME1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          MGME1
          Gene Name:
          mitochondrial genome maintenance exonuclease 1
          Gene Aliases:
          C20orf72, DDK1, MTDPS11, bA504H3.4
          Chromosome Location:
          Chr.20: 17968594 - 17991122 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00985598_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: MGME1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001310338.1 NP_001297267.1 5 - 6 1213 108
          NM_052865.3 NP_443097.1 4 - 5 1168 108
          XM_005260867.2 XP_005260924.1 5 - 6 1435 108
          XM_011529394.1 XP_011527696.1 5 - 6 1050 108
          XM_011529395.1 XP_011527697.1 4 - 5 928 108
          XM_017028127.1 XP_016883616.1 4 - 5 1390 108
          XM_017028128.1 XP_016883617.1 4 - 5 1264 108
          GenBank mRNA AF306684.1 - 4 - 5 977 108
          AF306685.1 - 4 - 5 977 108
          AK027503.1 - 4 - 5 972 108
          AK309563.1 - 2 - 3 108
          AK309995.1 - 2 - 3 439 108
          AK310282.1 - 3 - 4 484 108
          AK315532.1 - 4 - 5 1004 108
          BC016869.1 - 4 - 5 940 3850853 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC2000006813.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC20000114.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Homo sapiens Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene MGME1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitochondrial genome maintenance
          mitochondrial DNA replication
          mitochondrial DNA repair
          nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          single-stranded DNA exodeoxyribonuclease activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377704.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377709.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000377710.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000463219.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000463219.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000463219.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000463219.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000463219.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000467391.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000467391.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000467391.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000467391.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 ENST00000467391.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310338.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_001310339.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000006813.hg.1 NM_052865.3 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline