Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00987647_s1
          See other LINC01907 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC01907
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 1907
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 230690921 - 230700529 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00987647_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LINC01907
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040038.1 4 1867 140
          GenBank mRNA AK055016.1 - 4 1867 140

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent ArrayStar ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955825 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955847 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082237 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082249 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955815 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082257 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082228 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955814 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955811 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955777 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955848 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955792 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082276 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955816 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082209 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955779 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082236 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955846 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082239 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082233 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955820 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082234 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082229 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082231 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955838 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955833 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082267 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955806 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955822 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955770 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082212 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082225 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082281 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955831 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955782 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955854 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15391600 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955835 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955790 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955824 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955813 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955858 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955776 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082240 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955851 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955775 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955840 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955852 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955787 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082197 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955819 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082241 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955844 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955834 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955780 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082242 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955826 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082214 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955803 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955837 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955842 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082271 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15391601 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082256 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082230 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P01955843 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P22082223 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 4x180K 16309 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 457877 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 137047 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 131670 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3889862 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 32155 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3889862 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3889862 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 105A (G4412A) A_16_P00616091 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_16_P00616091 - -
          Agilent SurePrint G3 CGH array (4X180K) CCA_VUMC design AMADID#022522 66069 - -
          Agilent HD CGH Microarray (2X105K) Oxford design AMADID#019015 88300 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P00616091 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P00616098 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P22250867 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P00616098 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P00616091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A015098 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A015098 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 229445 - -
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 230001 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline