Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01001295_s1
          See other OR2G6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR2G6
          Gene Name:
          olfactory receptor family 2 subfamily G member 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 248521647 - 248522597 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01001295_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR2G6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013355.1 NP_001013373.1 1 896 90
          GenBank mRNA BC137245.1 - 1 928 9021242 90
          BC137266.1 - 1 928 9021263 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0100012363.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC01002041.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR2G6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007238 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932291 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932287 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932274 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007232 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007204 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007237 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007202 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007206 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932271 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007214 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932269 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007219 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932277 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932268 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15206226 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007234 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932270 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932292 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007239 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007205 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007222 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007224 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007236 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932273 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007211 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00932289 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007223 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007229 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P21007220 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3365082 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0963 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0962 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 52696 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P00297037 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3365082 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3365082 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007211 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007202 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007214 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932278 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007220 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007222 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932273 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007219 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932274 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15206226 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007206 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932277 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007214 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932274 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007220 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932278 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007219 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007211 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932273 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007222 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007202 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21007206 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15206226 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00932277 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932260 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932268 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932270 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932277 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932274 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932284 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932263 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932279 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932276 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00932282 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932294 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932263 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932286 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932293 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932288 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932279 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932290 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932282 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932274 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932296 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932301 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932291 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932277 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932268 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932300 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932298 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932284 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932265 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932276 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932260 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00932270 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001013355_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7911288 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7911287 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738732_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738732_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100012363.hg.1 ENST00000343414.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100012363.hg.1 NM_001013355.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01031145.hg.1 ENST00000343414.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01031145.hg.1 NM_001013355.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01031145.hg.1 TC01002041.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100012363.hg.1 ENST00000343414.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100012363.hg.1 NM_001013355.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190649.hg.1 TC0100012363.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190650.hg.1 ENST00000343414.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190650.hg.1 NM_001013355.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190650.hg.1 ENST00000343414.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190650.hg.1 NM_001013355.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190650.hg.1 TC0100012363.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100190651.hg.1 TC0100012363.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A042329 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A042329 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 130437 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1786760 - -
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_10457-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1786760 - -
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1786760 - -
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 60626 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_10457 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1786760 - -
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1766087 NM_001013355.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1766087 BC137245.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1766087 BC137266.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline