Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01047973_m1
          See other RUNX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RUNX2
          Gene Name:
          RUNX family transcription factor 2
          Gene Aliases:
          AML3, CBF-alpha-1, CBFA1, CCD, CCD1, CLCD, OSF-2, OSF2, PEA2aA, PEBP2aA
          Chromosome Location:
          Chr.6: 45328330 - 45551082 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01047973_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RUNX2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001015051.4 NP_001015051.3 4 - 5 780 86
          NM_001024630.4 NP_001019801.3 4 - 5 780 86
          NM_001278478.2 NP_001265407.1 2 - 3 843 86
          NM_001369405.1 NP_001356334.1 2 - 3 843 86
          GenBank mRNA L40992.1 - 2 - 3 406 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600008146.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06000621.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RUNX2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          ossification
          osteoblast differentiation
          endochondral ossification
          osteoblast fate commitment
          chondrocyte differentiation
          chondrocyte development
          osteoblast development
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          smoothened signaling pathway
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          gene expression
          regulation of gene expression
          positive regulation of gene expression
          hemopoiesis
          cell differentiation
          neuron differentiation
          T cell differentiation
          regulation of ossification
          bone mineralization
          BMP signaling pathway
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          embryonic forelimb morphogenesis
          ligamentous ossification
          regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth
          regulation of cell differentiation
          regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of smoothened signaling pathway
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell maturation
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          stem cell differentiation
          epithelial cell proliferation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          SMAD protein signal transduction
          stem cell proliferation
          response to sodium phosphate
          positive regulation of stem cell proliferation
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ATP binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          bHLH transcription factor binding
          DNA-binding transcription factor binding
          sequence-specific double-stranded DNA binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000359524.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371432.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371436.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000371438.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000465038.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000473041.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000473041.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000478660.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483243.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000483377.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000576263.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 ENST00000625924.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001015051.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001024630.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NM_001278478.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103532.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103533.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103533.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103533.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103533.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600008146.hg.1 NR_103533.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline